Fortfahren mit
EHU035581
MISSION® esiRNA
targeting human HDAC3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GAGCTGACTCTCTGGGCTGTGATCGATTGGGCTGCTTTAACCTCAGCATCCGAGGGCATGGGGAATGCGTTGAATATGTCAAGAGCTTCAATATCCCTCTACTCGTGCTGGGTGGTGGTGGTTATACTGTCCGAAATGTTGCCCGCTGCTGGACATATGAGACATCGCTGCTGGTAGAAGAGGCCATTAGTGAGGAGCTTCCCTATAGTGAATACTTCGAGTACTTTGCCCCAGACTTCACACTTCATCCAGATGTCAGCACCCGCATCGAGAATCAGAACTCACGCCAGTATCTGGACCAGATCCGCCAGACAATCTTTGAAAACCTGAAGATGCTGAACCATGCACCTAGTGTCCAGATTCATGACGTGCCTGCAGACCTCCTGACCTATGACAGGACTGATGAGGCTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... HDAC3(8841)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU035431EHU088741EHU002001
description
targeting human HDAC3
description
targeting human HDDC3, UNC45A
description
targeting human HDAC8
description
targeting human HDAC2
esiRNA cDNA target sequence
GAGCTGACTCTCTGGGCTGTGATCGATTGGGCTGCTTTAACCTCAGCATCCGAGGGCATGGGGAATGCGTTGAATATGTCAAGAGCTTCAATATCCCTCTACTCGTGCTGGGTGGTGGTGGTTATACTGTCCGAAATGTTGCCCGCTGCTGGACATATGAGACATCGCTGCTGGTAGAAGAGGCCATTAGTGAGGAGCTTCCCTATAGTGAATACTTCGAGTACTTTGCCCCAGACTTCACACTTCATCCAGATGTCAGCACCCGCATCGAGAATCAGAACTCACGCCAGTATCTGGACCAGATCCGCCAGACAATCTTTGAAAACCTGAAGATGCTGAACCATGCACCTAGTGTCCAGATTCATGACGTGCCTGCAGACCTCCTGACCTATGACAGGACTGATGAGGCTG
esiRNA cDNA target sequence
AAAGGCAGTGCTTTCCTTGACATCACGCTAGCAAGTTTCTGTCGACTCTTATGCAGGATGGTCAGAACATCGAGTCCAGGAATACTTCGAGTGGGCAGCGCAGGTGGTGAAGGGGCTTCAGGGAACAAACCGGCAACTGGAAGAGGCTCTAAAGCATCTGTTCAAGCAGCGGGGGCTGACAATCTGATCAGTGCTTGAAGCTATCCAGAGGCACAACTCCAGCCTCGTTCAGGCCGGACAGGATTCATACGCCATCTTTTCTGTGTCTCCTGAGCTCCCTCCATCCTTCCCAGATATTAGAGGCCAAAAAAAGACTTGCATTTTTTCTCAGTCTGAAGGTCTCCTGCTAACTAAGCTGAGCCCCGCGTGGTGGGAATCAGATGTACCCATCCATTTCTGATGCACTCACCG
esiRNA cDNA target sequence
GGCCAGTATGGTGCATTCTTTGATTGAAGCATATGCACTGCATAAGCAGATGAGGATAGTTAAGCCTAAAGTGGCCTCCATGGAGGAGATGGCCACCTTCCACACTGATGCTTATCTGCAGCATCTCCAGAAGGTCAGCCAAGAGGGCGATGATGATCATCCGGACTCCATAGAATATGGGCTAGGTTATGACTGCCCAGCCACTGAAGGGATATTTGACTATGCAGCAGCTATAGGAGGGGCTACGATCACAGCTGCCCAATGCCTGATTGACGGAATGTGCAAAGTAGCAATTAACTGGTCTGGAGGGTGGCATCATGCAAAGAAAGATGAAGCATCTGGTTTTTGTTATCTCAATGATGCTGTCCTGGGAATATTACGATTGCGACGGAAATTTGAGCGTATTCTCTACGTGGATTTGGATCTGCA
esiRNA cDNA target sequence
CAGTTGCTGGAGCTGTGAAGTTAAACCGACAACAGACTGATATGGCTGTTAATTGGGCTGGAGGATTACATCATGCTAAGAAATCAGAAGCATCAGGATTCTGTTACGTTAATGATATTGTGCTTGCCATCCTTGAATTACTAAAGTATCATCAGAGAGTCTTATATATTGATATAGATATTCATCATGGTGATGGTGTTGAAGAAGCTTTTTATACAACAGATCGTGTAATGACGGTATCATTCCATAAATATGGGGAATACTTTCCTGGCACAGGAGACTTGAGGGATATTGGTGCTGGAAAAGGCAAATACTATGCTGTCAATTTTCCAATGAGAGATGGTATAGATGATGAGTCATATGGGCAGATATTTAAGCCTATTATCTCAAAGGTGATGGAGATGTATCAACCTAGTGCTGTGGTATTACAGTGTGGTGCAGA
Gene Information
human ... HDAC3(8841)
Gene Information
human ... HDDC3(374659)
Gene Information
human ... HDAC8(55869)
Gene Information
human ... HDAC2(3066)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000171720
Ensembl | human accession no.
ENSG00000184508
Ensembl | human accession no.
ENSG00000147099
Ensembl | human accession no.
ENSG00000196591
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_003883
NCBI accession no.
NM_198527
NCBI accession no.
NM_018486
NCBI accession no.
NM_001527
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)