Merck
EHU002001
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HDAC2
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CAGTTGCTGGAGCTGTGAAGTTAAACCGACAACAGACTGATATGGCTGTTAATTGGGCTGGAGGATTACATCATGCTAAGAAATCAGAAGCATCAGGATTCTGTTACGTTAATGATATTGTGCTTGCCATCCTTGAATTACTAAAGTATCATCAGAGAGTCTTATATATTGATATAGATATTCATCATGGTGATGGTGTTGAAGAAGCTTTTTATACAACAGATCGTGTAATGACGGTATCATTCCATAAATATGGGGAATACTTTCCTGGCACAGGAGACTTGAGGGATATTGGTGCTGGAAAAGGCAAATACTATGCTGTCAATTTTCCAATGAGAGATGGTATAGATGATGAGTCATATGGGCAGATATTTAAGCCTATTATCTCAAAGGTGATGGAGATGTATCAACCTAGTGCTGTGGTATTACAGTGTGGTGCAGA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jie Gao et al.
Gene, 678, 1-7 (2018-08-01)
Chronic diabetic foot ulcer (DFU) is a major cause of disability and mortality in patients with diabetes. Dysfunctional endothelial progenitor cells (EPCs) play important roles in preventing vascular complications in these patients. Our results determined the elevated expression of histone
Wen-Feng Fang et al.
Journal of inflammation (London, England), 15, 3-3 (2018-01-19)
Sepsis is a life-threatening organ dysfunction caused by dysregulated host response to infection, and is primarily characterized by an uncontrolled systemic inflammatory response. In the present study, we developed an effective adjunct therapy mediated by a novel mechanism, to attenuate
Ziran Wang et al.
Molecular therapy oncolytics, 17, 547-561 (2020-07-09)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a common malignant tumor. LukS-PV is the S component of Panton-Valetine leukocidin (PVL), which is secreted by Staphylococcus aureus. This study investigated the effects of LukS-PV on the proliferation, apoptosis, and cell-cycle progression of HCC cells
Sin Y Choi et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 20(12), 2289-2298 (2016-07-16)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) and renal fibrosis are closely involved in chronic kidney disease. Inhibition of histone deacetylase (HDAC) has an anti-fibrotic effect in various diseases. However, the pathophysiological role of isoform-specific HDACs or class-selective HDACs in renal fibrosis remains unknown.
David B Wang et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 29(2), 164-175 (2018-07-22)
Histone deacetylases (HDACs) catalyze acetyl group removal from histone proteins, leading to altered chromatin structure and gene expression. HDAC2 is highly expressed in adult brain, and HDAC2 levels are elevated in Alzheimer's disease (AD) brain. We previously reported that neuron-specific