Merck
EHU032181
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GEN1
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TCCCATCCAGGTTCACCTAAGGATCATGAACGTAATGGATGCAGATTATGTAAAAGTGATAAATATTGTGAGCCACATGACTATGAATACTGCTGTCCTTGTGAGTGGCACCGTACAGAACATGATAGGCAACTCAGTGAAGTAGAGAACAATATTAAGAAGAAAGCTTGCTGTTGTGAGGGATTCCCATTCCATGAGGTTATTCAAGAATTCCTTTTAAACAAGGATAAATTGGTGAAGGTTATCAGGTACCAAAGACCTGATTTGTTATTGTTTCAGAGATTTACTCTTGAAAAAATGGAGTGGCCCAATCACTATGCATGTGAGAAATTGCTGGTACTTTTGACCCATTATGACATGATAGAAAGAAAGCTTGGTAGCAGAAACTCTAATCAACTACAGCCAATTCGAATTGTTAAGACTCGAATCAGAAATGGAGTTCATTGTTTTGAAATAGAATGGGAAAAGCCTGAACA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sarah J Young et al.
Cell reports, 33(3), 108289-108289 (2020-10-22)
MutSα and MutSβ play important roles in DNA mismatch repair and are linked to inheritable cancers and degenerative disorders. Here, we show that MSH2 and MSH3, the two components of MutSβ, bind SLX4 protein, a scaffold for the assembly of