Fortfahren mit
EHU024581
MISSION® esiRNA
targeting human PDCD6IP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCAAAGCCACACTTGTGAAATCTACCCCGGTCAATGTACCCATCAGTCAGAAATTTACTGATCTGTTTGAGAAGATGGTTCCCGTGTCAGTACAGCAGTCTTTGGCTGCCTATAATCAGAGGAAAGCCGATTTGGTTAACAGATCAATTGCTCAGATGAGAGAAGCCACCACTTTGGCAAATGGGGTGCTAGCTTCCCTTAATCTTCCAGCAGCAATTGAAGATGTGTCTGGAGACACTGTACCTCAGTCTATATTGACTAAATCCAGATCTGTGATTGAACAGGGAGGCATCCAGACTGTTGATCAGTTGATTAAAGAACTGCCTGAATTACTGCAACGAAATAGAGAAATCCTAGATGAGTCATTAAGGTTGTTGGATGAAGAAGAAGCAACCGATAATGATTTAAGAGCAAAATTTAAGGAACGTTGGCAAAGGACACCATCCAATGAACTGTATAAGCCTTTAAGAGCAGAGGGAACCAACTTCA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PDCD6IP(10015)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU094521EHU041131EHU144421
description
targeting human PDCD6IP
description
targeting human PDCD6
description
targeting human SPAG5
description
targeting human PPIF
Gene Information
human ... PDCD6IP(10015)
Gene Information
human ... PDCD6(10016)
Gene Information
human ... SPAG5(10615)
Gene Information
human ... PPIF(10105)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000170248
Ensembl | human accession no.
ENSG00000063438
Ensembl | human accession no.
ENSG00000076382
Ensembl | human accession no.
ENSG00000108179
esiRNA cDNA target sequence
GCAAAGCCACACTTGTGAAATCTACCCCGGTCAATGTACCCATCAGTCAGAAATTTACTGATCTGTTTGAGAAGATGGTTCCCGTGTCAGTACAGCAGTCTTTGGCTGCCTATAATCAGAGGAAAGCCGATTTGGTTAACAGATCAATTGCTCAGATGAGAGAAGCCACCACTTTGGCAAATGGGGTGCTAGCTTCCCTTAATCTTCCAGCAGCAATTGAAGATGTGTCTGGAGACACTGTACCTCAGTCTATATTGACTAAATCCAGATCTGTGATTGAACAGGGAGGCATCCAGACTGTTGATCAGTTGATTAAAGAACTGCCTGAATTACTGCAACGAAATAGAGAAATCCTAGATGAGTCATTAAGGTTGTTGGATGAAGAAGAAGCAACCGATAATGATTTAAGAGCAAAATTTAAGGAACGTTGGCAAAGGACACCATCCAATGAACTGTATAAGCCTTTAAGAGCAGAGGGAACCAACTTCA
esiRNA cDNA target sequence
ATTGCCTTCGACGACTTCATCCAGGGCTGCATCGTCCTGCAGAGGTTGACGGATATATTCAGACGTTACGACACGGATCAGGACGGCTGGATTCAGGTGTCGTACGAACAGTACCTGTCCATGGTCTTCAGTATCGTATGACCCTGGCCTCTCGTGAAGAGCAGCACAACATGGAAAGAGCCAAAATGTCACAGTTCCTATCTGTGAGGGAATGGAGCACAGGTGCAGTTAGATGCTGTTCTTCCTTTAGATTTTGTCACGTGGGGACCCAGCTGTACATATGTGGATAAGCTGATTAATGGTTTTGCAACTGTAATAGTAGCTGTATCGTTCTAATGCAGACATTGGATTTGGTGA
esiRNA cDNA target sequence
CTGCATGGGAGACAGGTTTTCAGAAGTTGCTGCTGTATCTGAGAAACCTATCTTTCAGGAATCTCCGTCCCATCTCTTAGAGGAGTCTCCACCAAATCCCTGTTCTGAACAACTACATTGCTCCAAGGAAAGCCTGAGCAGTAGAACTGAGGCTGTGCGTGAGGACTTAGTACCTTCTGAAAGTAACGCCTTCTTGCCTTCCTCTGTTCTCTGGCTTTCCCCTTCAACTGCCTTGGCAGCAGATTTCCGTGTCAATCATGTGGACCCAGAGGAGGAAATTGTAGAGCATGGAGCTATGGAGGAAAGAGAAATGAGGTTTCCCACACATCCTAAGGAGTCTGAAACAGAAGATCAAGCACTTGTCTCAAGTGTGGAAGATATTCTGTCCACATGCCTGACACCAAATC
esiRNA cDNA target sequence
GCTCCCAGTTCTTCATCTGCACCATAAAGACAGACTGGTTGGATGGCAAGCATGTTGTGTTCGGTCACGTCAAAGAGGGCATGGACGTCGTGAAGAAAATAGAATCTTTCGGCTCTAAGAGTGGGAGGACATCCAAGAAGATTGTCATCACAGACTGTGGCCAGTTGAGCTAATCTGTGGCCAGGGTGCTGGCATGGTGGCAGCTGCAAATGTCCATGCACCCAGGTGGCCGCGTTGGGCTGTCAGCCAAGGTGCCTGAAACGATACGTGTGCCCACTCCACTGTCACAGTGTGCCTGAGGAAGGCTGCTAGGGATGTTAGACCTCGGCCAGGACCCACCACATTGCTTCCTAATACCCACCCTTCCTCACGACCTCATTTCTGGGCATCTTTGTGGACATGATGTCACCCACCCCTTGTCAAGCATTGCCTGTGATTGCCCAGCCCAGATTCATCTGTGCCTTGGACATGGTGATGGTGA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)