Merck
EHU018291
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human BCAP31
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGCATTCCCTTCATTTCTCCTAAAAGATGGCAGAAGATTTTCAAGTCCCGGCTGGTGGAGTTGTTAGTGTCCTATGGCAACACCTTCTTTGTGGTTCTCATTGTCATCCTTGTGCTGTTGGTCATCGATGCCGTGCGCGAAATTCGGAAGTATGATGATGTGACGGAAAAGGTGAACCTCCAGAACAATCCCGGGGCCATGGAGCACTTCCACATGAAGCTTTTCCGTGCCCAGAGGAATCTCTACATTGCTGGCTTTTCCTTGCTGCTGTCCTTCCTGCTTAGACGCCTGGTGACTCTCATTTCGCAGCAGGCCACGCTGCTGGCCTCCAATGAAGCCTTTAAAAAGCAGGCGGAGAGTGCTAGTGAGGCGGCCAAGAAGTACATGGAGGAGAATGACCAGCTCAAGAAGGGAGCTGCTGTTGA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shuya Yang et al.
Cancer medicine, 10(1), 305-316 (2020-11-20)
BAP31 (B-cell receptor-associated protein 31) is an important regulator of intracellular signal transduction and highly expressed in several cancer tissues or testicular tissues. Our previous study had revealed that elevated BAP31 plays a crucial role in the progress and metastasis
Shuya Yang et al.
Frontiers in molecular biosciences, 7, 107-107 (2020-06-26)
Cervical cancer (CC) is the most common malignant tumor in gynecology, and metastasis is an important cause of patient death. MiRNAs (microRNAs) have been found to play key roles in cervical cancer metastasis, but the effect of miR-362-3p in CC
Takushi Namba
Science advances, 5(6), eaaw1386-eaaw1386 (2019-06-18)
The endoplasmic reticulum (ER) is composed of large membrane-bound compartments, and its membrane subdomain appears to be in close contact with mitochondria via ER-mitochondria contact sites. Here, I demonstrate that the ER membrane protein, BAP31, acts as a key factor
Won-Tae Kim et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(10), 2626-2641 (2014-06-06)
B-Cell receptor-associated protein 31 (BAP31) regulates the export of secreted membrane proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the downstream secretory pathway. Previously, we generated a monoclonal antibody 297-D4 against the surface molecule on undifferentiated human embryonic stem cells (hESCs).