Merck
EHU017331
MISSION® esiRNA
targeting human TIMP2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
20 μG
€ 212,00
50 μG
€ 382,00
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAGCGGTCAGTGAGAAGGAAGTGGACTCTGGAAACGACATTTATGGCAACCCTATCAAGAGGATCCAGTATGAGATCAAGCAGATAAAGATGTTCAAAGGGCCTGAGAAGGATATAGAGTTTATCTACACGGCCCCCTCCTCGGCAGTGTGTGGGGTCTCGCTGGACGTTGGAGGAAAGAAGGAATATCTCATTGCAGGAAAGGCCGAGGGGGACGGCAAGATGCACATCACCCTCTGTGACTTCATCGTGCCCTGGGACACCCTGAGCACCACCCAGAAGAAGAGCCTGAACCACAGGTACCAGATGGGCTGCGAGTGCAAGATCACGCGCTGCCCCATGATCCCGTGCTACATCTCCTCCCCGGACGAGTGCCTCTGGATGGACTGGGTCACAGAGAAGAACATCAACGGGCACCAGGCCAAGTTCTTCGCCTGCATCAAGAGAAGTGACGGCTCCTGTGCGTGGTACCGCGGCGCGGCGCCCCCCAAGCAGGAGTTTCTCGAC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TIMP2(7077)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EHU156431EHU158111EHU069831
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... TIMP2(7077), TIMP2(7077)
Gene Information
human ... TIMP1(7076), TIMP1(7076)
Gene Information
human ... TIA1(7072), TIA1(7072)
Gene Information
human ... TIAL1(7073), TIAL1(7073)
esiRNA cDNA target sequence
AAGCGGTCAGTGAGAAGGAAGTGGACTCTGGAAACGACATTTATGGCAACCCTATCAAGAGGATCCAGTATGAGATCAAGCAGATAAAGATGTTCAAAGGGCCTGAGAAGGATATAGAGTTTATCTACACGGCCCCCTCCTCGGCAGTGTGTGGGGTCTCGCTGGACGTTGGAGGAAAGAAGGAATATCTCATTGCAGGAAAGGCCGAGGGGGACGGCAAGATGCACATCACCCTCTGTGACTTCATCGTGCCCTGGGACACCCTGAGCACCACCCAGAAGAAGAGCCTGAACCACAGGTACCAGATGGGCTGCGAGTGCAAGATCACGCGCTGCCCCATGATCCCGTGCTACATCTCCTCCCCGGACGAGTGCCTCTGGATGGACTGGGTCACAGAGAAGAACATCAACGGGCACCAGGCCAAGTTCTTCGCCTGCATCAAGAGAAGTGACGGCTCCTGTGCGTGGTACCGCGGCGCGGCGCCCCCCAAGCAGGAGTTTCTCGAC
esiRNA cDNA target sequence
CTGTTGTTGCTGTGGCTGATAGCCCCCAGCAGGGCCTGCACCTGTGTCCCACCCCACCCACAGACGGCCTTCTGCAATTCCGACCTCGTCATCAGGGCCAAGTTCGTGGGGACACCAGAAGTCAACCAGACCACCTTATACCAGCGTTATGAGATCAAGATGACCAAGATGTATAAAGGGTTCCAAGCCTTAGGGGATGCCGCTGACATCCGGTTCGTCTACACCCCCGCCATGGAGAGTGTCTGCGGATACTTCCACAGGTCCCACAACCGCAGCGAGGAGTTTCTCATTGCTGGAAAACTGCAGGATGGACTCTTGCACATCACTACCTGCAGTTTTGTGGCTCCCTGGAACAGCCTGAGCTTAGCTCAGCGCCGGGGCTTCACCAAGACCTACACTGTTGGCTGTGAGGAATGCACAGTGTTTCCCTGTTTATCCATCCCCTGCAAAC
esiRNA cDNA target sequence
TCCCGCTCCAAAGAGTACATATGAGTCAAATACCAAACAGCTATCATATGATGAGGTTGTAAATCAGTCTAGTCCAAGCAACTGTACTGTATACTGTGGAGGTGTTACTTCTGGGCTAACAGAACAACTAATGCGTCAGACTTTTTCACCATTTGGACAAATAATGGAAATTCGAGTCTTTCCAGATAAAGGATATTCATTTGTTCGGTTCAATTCCCATGAAAGTGCAGCACATGCAATTGTTTCTGTTAATGGTACTACCATTGAAGGTCATGTTGTGAAATGCTATTGGGGCAAAGAAACTCTTGATATGATAAATCCCGTGCAACAGCAGAATCAAATTGGATATCCCCAACCTTATGGCCAGTGGGGCCAGTGGTATGGAAATGCACAACAAATTGGCCAGTA
esiRNA cDNA target sequence
TTTGCCCCCTTTGGTAAAATATCGGATGCCCGGGTAGTTAAAGACATGGCAACTGGAAAATCCAAAGGCTATGGTTTTGTATCTTTTTATAACAAACTGGATGCAGAAAATGCGATTGTGCATATGGGCGGTCAGTGGTTGGGTGGTCGTCAAATCCGAACCAATTGGGCCACTCGTAAACCACCTGCACCTAAAAGTACACAAGAAAACAACACTAAGCAGTTGAGATTTGAAGATGTAGTAAACCAGTCAAGTCCAAAAAATTGTACTGTGTACTGTGGAGGAATTGCGTCTGGGTTAACAGATCAGCTTATGAGACAGACATTCTCACCATTTGGACAAATTATGGAAATAAGAGTTTTCCCAGAAAAGGGCTATTCATTTGTCAGATTTTCAACCCATGAAAGTGCAG
Ensembl | human accession no.
ENSG00000035862
Ensembl | human accession no.
ENSG00000102265
Ensembl | human accession no.
ENSG00000116001
Ensembl | human accession no.
ENSG00000151923
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_003255
NCBI accession no.
NM_003254
NCBI accession no.
NM_022173
NCBI accession no.
NM_003252
General description
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Guijun Zhang et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 118, 109309-109309 (2019-09-24)
To explore the roles of long noncoding RNA (lncRNA) FOXF1 Adjacent Non-Coding Developmental Regulatory RNA (FENDRR) in human non-small cell lung cancer (NSCLC). The levels of FENDRR in NSCLC cells and tissues were analyzed using qRT-PCR assay. The growth and
Ji-Xiang Cao
Oncology reports, 41(6), 3367-3376 (2019-04-20)
Aberrantly expressed miRNAs play a crucial role in the progression of lung adenocarcinoma. However, to date, the role of miR‑888 in lung adenocarcinoma progression is unclear. In the present study, the biological function of miR‑888 and its underlying mechanism in
Shanlan Yin et al.
Experimental and therapeutic medicine, 17(4), 2837-2846 (2019-03-25)
Human papillomaviruses (HPVs) have important roles in the development and progression of cervical cancer, but the underlying mechanisms are yet to be fully elucidated. MicroRNA-130a (miR-130a) has previously been reported to promote cervical cancer growth. However, the underlying molecular mechanisms
Yinghua Guo et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 99, 203-210 (2018-04-21)
Radiotherapy is a widely used effective treatment for lung cancer in clinic. MicroRNAs (miRNAs) have been proved to play an important role in radiation response. This study aimed to explore the regulatory role and mechanism of miR-373 in lung cancer
Hao Guan et al.
PloS one, 12(12), e0189490-e0189490 (2017-12-09)
MicroRNAs (miRNAs) are important regulators of pathobiological processes in various cancer. In the present study, we demonstrated that miR-93 expression was significantly up-regulated in gastric cancer tissues compared with that in matched normal mucosal tissues. High expression of miR-93 was
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU017331-50UG04061828339891
EHU017331-20UG04061828565535