Merck
EHU017171
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PEX13
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCTTGGTGGTCCTTACCTCATTTGGAAACTATTGTCTACTCACAGTGATGAAGTAACAGACAGCATCAACTGGGCAAGTGGTGAGGATGACCATGTAGTTGCCAGAGCAGAATATGATTTTGCTGCCGTATCTGAAGAAGAAATTTCTTTCCGGGCTGGTGATATGCTGAACTTAGCTCTCAAAGAACAACAACCCAAAGTGCGTGGTTGGCTTCTGGCTAGCCTTGATGGCCAAACAACAGGACTTATACCTGCGAATTATGTCAAAATTCTTGGCAAAAGAAAAGGTAGGAAAACGGTGGAATCAAGTAAAGTTTCCAAGCAGCAACAATCTTTTACCAACCCAACACTAACTAAAGGAGCCACGGTTGCTGATTCTTTGGATGAACAGGAAGCTGCCTTTGAATCTGTTTTTGTTGAAACTAATAAGGTTCCAGTTGCACCTGATTCCATTGGGAAAGATGGAGAAAAGCAAGATCTTTGATATCTTTCATGTTTGCCTGCAG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gautam Rishi et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 1866(10), 165882-165882 (2020-06-23)
Peroxisomes are organelles, abundant in the liver, involved in a variety of cellular functions, including fatty acid metabolism, plasmalogen synthesis and metabolism of reactive oxygen species. Several inherited disorders are associated with peroxisomal dysfunction; increasingly many are associated with hepatic