Merck
EHU016751
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CTGF
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTGCACCAGCATGAAGACATACCGAGCTAAATTCTGTGGAGTATGTACCGACGGCCGATGCTGCACCCCCCACAGAACCACCACCCTGCCGGTGGAGTTCAAGTGCCCTGACGGCGAGGTCATGAAGAAGAACATGATGTTCATCAAGACCTGTGCCTGCCATTACAACTGTCCCGGAGACAATGACATCTTTGAATCGCTGTACTACAGGAAGATGTACGGAGACATGGCATGAAGCCAGAGAGTGAGAGACATTAACTCATTAGACTGGAACTTGAACTGATTCACATCTCATTTTTCCGTAAAAATGATTTCAGTAGCACAAGTTATTTAAATCTGTTTTTCTAACTGGGGGAAAAGATTCCCACCCAATTCAAAACATTGTGCCATGTCAAACAAATAGTCTATCAACCCCAGACACTGGTTTGAAGAATGTTAAGACTTGACAGTGGAACTACATTAGTACACAGCACCAGAATGTATATTAAGGTGTGGCTTTAGGAGCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hiroshi Kinashi et al.
Scientific reports, 9(1), 12175-12175 (2019-08-23)
Lymphatic absorption in the peritoneal cavity may contribute to ultrafiltration failure in peritoneal dialysis (PD). Lymphatic vessels develop during PD-related peritoneal fibrosis. Connective tissue growth factor (CTGF, also called CCN2) is an important determinant of fibrotic tissue remodeling, but little
Jung-Chien Cheng et al.
Oncotarget, 8(49), 85224-85233 (2017-11-22)
Ovarian low-grade serous carcinoma (LGSC) is a rare disease and is now considered to be a distinct entity from high-grade serous carcinoma (HGSC), which is the most common and malignant form of epithelial ovarian cancer. Connective tissue growth factor (CTGF)
Kai Yang et al.
OncoTargets and therapy, 9, 7285-7295 (2016-12-13)
Colorectal cancer (CRC) is one of the most commonly diagnosed cancers among both males and females; the chemotherapy drug 5-fluorouracil (5-FU) is one of a doctors' first lines of defense against CRC. However, therapeutic failures are common because of the
Arunachal Chatterjee et al.
PloS one, 12(12), e0190217-e0190217 (2017-12-30)
Perspectives on whether the functions of MAS, a G protein-coupled receptor, are beneficial or deleterious in the heart remain controversial. MAS gene knockout reduces coronary vasodilatation leading to ischemic injury. G protein signaling activated by MAS has been implicated in
Erika Gucciardo et al.
International journal of molecular sciences, 19(12) (2018-12-16)
Diabetic retinopathy (DR) is the most common diabetic microvascular complication and major cause of blindness in working-age adults. According to the level of microvascular degeneration and ischemic damage, DR is classified into non-proliferative DR (NPDR), and end-stage, proliferative DR (PDR).