Merck
EHU016141
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TRIB1
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCATCGCACAGCAACATTACTGGCATTGTGGAAGTGATCCTTGGGGAAACCAAGGCCTATGTCTTCTTTGAGAAGGACTTTGGGGACATGCACTCCTATGTGCGAAGCCGGAAGAGGCTGCGGGAAGAGGAAGCCGCCCGGCTCTTCAAGCAGATTGTCTCCGCCGTCGCCCACTGCCACCAGTCAGCCATCGTGCTGGGGGACCTGAAGCTTAGGAAGTTCGTCTTCTCCACGGAGGAGAGAACCCAGCTTAGACTAGAAAGTCTAGAAGACACACACATAATGAAGGGGGAAGATGATGCTTTGTCAGACAAACATGGCTGCCCAGCCTACGTGAGCCCTGAGATCCTCAACACCACTGGGACCTACTCCGGAAAGGCTGCGGACGTTTGGAGCCTGGGGGTGATGCTCTACACCCTTCTGGTTGGACGATACCCCTTCCATGACTCAGACCCCAGTGCCCTTTTCTCCAAAATTCGGCGTGGACAGTTCTGCATTCCTGAGCACA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chiara Niespolo et al.
Frontiers in immunology, 11, 574046-574046 (2020-12-18)
The pseudokinase TRIB1 controls cell function in a range of contexts, by regulating MAP kinase activation and mediating protein degradation via the COP1 ubiquitin ligase. TRIB1 regulates polarization of macrophages and dysregulated Trib1 expression in murine models has been shown
Ying Ye et al.
Frontiers in physiology, 8, 789-789 (2017-11-28)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a common malignancy associated with a high risk of recurrence and metastasis and a poor prognosis. Here, we examined the involvement of the pseudokinase Tribbles 1 (TRIB1), a scaffold protein associated with several malignancies, in HCC