Merck
EHU015351
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human AIM2
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CGGTGTCTGCAGTGATGAAGACCATTCGTATTTTTCAGAAGTTGAATTATATGCTTTTGGCAAAACGTCTTCAGGAGGAGAAGGAGAAAGTTGATAAGCAATACAAATCGGTAACAAAACCAAAGCCACTAAGTCAAGCTGAAATGAGTCCTGCTGCATCTGCAGCCATCAGAAATGATGTCGCAAAGCAACGTGCTGCACCAAAAGTCTCTCCTCATGTTAAGCCTGAACAGAAACAGATGGTGGCCCAGCAGGAATCTATCAGAGAAGGGTTTCAGAAGCGCTGTTTGCCAGTTATGGTACTGAAAGCAAAGAAGCCCTTCACGTTTGAGACCCAAGAAGGCAAGCAGGAGATGTTTCATGCTACAGTGGCTACAGAAAAGGAATTCTTCTTTGTAAAAGTTTTTAATACACTGCTGAAAGATAAATTCATTCCAAAGAGAATAATTATAATAGCAAGATATTATCGGCACAGTGGTTTCTTAGAGGTAAATAGCGCCTCACGTGTG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N Yoon et al.
Cell death & disease, 7, e2191-e2191 (2016-04-15)
Our recent study showed that human mesenchymal stem/stromal cells (hMSCs) are activated to express tumor necrosis factor (TNF)-α-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) by exposure to TNF-α and these activated hMSCs effectively induce apoptosis in triple-negative breast cancer MDA-MB-231 (MDA) cells in
Minda Zhang et al.
Journal of cellular physiology, 234(11), 20161-20173 (2019-04-07)
The human absent in melanoma 2 (AIM2) is considered as a DNA recognizer. AIM2 has been described as a tumor suppressor gene in the early years. But recent studies suggested that it functions as an oncogene in several cancers. However
Yunjia Yang et al.
Journal of cellular biochemistry, 120(10), 17744-17756 (2019-06-19)
Absent in melanoma 2 (AIM2) is a critical component in natural immunity system and is closely related to cancer initiation and development. It has been shown that AIM2 inhibited colorectal cancer (CRC) development and cell proliferation. It remains unresolved how
J Lee et al.
Oncogene, 31(10), 1242-1253 (2011-08-02)
Absent in Melanoma 2 (AIM2) is a member of the HIN-200 family of hematopoietic, IFN-inducible, nuclear proteins, associated with both, infection defense and tumor pathology. Recently, AIM2 was found to act as a DNA sensor in innate immunity. In addition
Ying Xu et al.
Oncotarget, 8(49), 86339-86355 (2017-11-22)
Hepatic ischemia/reperfusion (I/R) contributes to major complications in clinical practice affecting perioperative morbidity and mortality. Recent evidence suggests the key role of nucleotide-binding oligomerization domain-like receptor (NLR) family pyrin domain-containing 3 (NLRP3) inflammaosme activation on the pathogenesis of I/R injury.