Fortfahren mit
EHU014271
MISSION® esiRNA
targeting human PRIM2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCGGAAGCTCAAGTTTTCCTACAGAGAAAACTTAGAAGATGAATATGAACCACGAAGAAGAGATCATATTTCTCATTTTATTTTGCGGCTTGCTTATTGCCAGTCTGAAGAACTTAGACGCTGGTTCATTCAACAAGAAATGGATCTCCTTCGATTTAGATTTAGTATTTTACCCAAGGATAAAATTCAGGATTTCTTAAAGGATAGCCAATTGCAGTTTGAGGCTATAAGTGATGAAGAGAAGACTCTTCGAGAACAGGAGATTGTTGCCTCATCACCAAGTTTAAGTGGACTTAAGTTGGGGTTCGAGTCCATTTATAAGATCCCTTTTGCTGATGCTCTGGATTTGTTTCGAGGAAGGAAAGTCTATTTGGAAGATGGCTTTGCTTACGTACCACTTAAGGACATTGTGGCAATCATCCTGAATG
Ensembl | human accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PRIM2(5558)
General description
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU091311EHU137111EHU124131
description
targeting human PRIM2
description
targeting human PROM2
description
targeting human SPATA6
description
targeting human PKN1
Gene Information
human ... PRIM2(5558)
Gene Information
human ... PROM2(150696)
Gene Information
human ... SPATA6(54558)
Gene Information
human ... PKN1(5585)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000146143
Ensembl | human accession no.
ENSG00000155066
Ensembl | human accession no.
ENSG00000132122
Ensembl | human accession no.
ENSG00000123143
esiRNA cDNA target sequence
TCGGAAGCTCAAGTTTTCCTACAGAGAAAACTTAGAAGATGAATATGAACCACGAAGAAGAGATCATATTTCTCATTTTATTTTGCGGCTTGCTTATTGCCAGTCTGAAGAACTTAGACGCTGGTTCATTCAACAAGAAATGGATCTCCTTCGATTTAGATTTAGTATTTTACCCAAGGATAAAATTCAGGATTTCTTAAAGGATAGCCAATTGCAGTTTGAGGCTATAAGTGATGAAGAGAAGACTCTTCGAGAACAGGAGATTGTTGCCTCATCACCAAGTTTAAGTGGACTTAAGTTGGGGTTCGAGTCCATTTATAAGATCCCTTTTGCTGATGCTCTGGATTTGTTTCGAGGAAGGAAAGTCTATTTGGAAGATGGCTTTGCTTACGTACCACTTAAGGACATTGTGGCAATCATCCTGAATG
esiRNA cDNA target sequence
GTGGTCCTATTCGTGGTGCTCTGCAACCTGCTGGGCCTCAATCTGGGCATCTGGGGCCTGTCTGCCAGGGACGACCCCAGCCACCCAGAAGCCAAGGGCGAGGCTGGAGCCCGCTTCCTCATGGCAGGTGTGGGCCTCAGCTTCCTCTTTGCTGCACCCCTCATCCTCCTGGTGTTCGCCACCTTCCTGGTGGGTGGCAACGTGCAGACGCTGGTGTGCCAGAGCTGGGAGAACGGCGAGCTCTTTGAGTTTGCAGACACCCCAGGGAACCTGCCCCCGTCCATGAACCTGTCGCAACTTCTTGGCCTGAGGAAGAACATCAGCATCCACCAAGCCTATCAGCAGTGCAAGGAAGGGGCAGCGCTCTGGACAGTCCTGCAGCTCAACGACTCCTACGACC
esiRNA cDNA target sequence
ACACCCCATGGGAGAGACTTCGATGACTCTTTAGAAAAATGTGAAGAGTATTTGAGCCCAAGGTCGTGTAGTAAGCCCCGGCATTCAGCGAGGACCTTGCTAGTCCATTCAGCACCCTCAACAATGCCAAAGCATTCTCCAAGCCCTGTGTTAAATAGAGCTTCTCTCAGGGAAAGATTTCATTCTGATTGGTGTTCACCTTCAAACTGCGATGAGATCCATGACCGGGTAAAAAATGTCTTGAAATCACATCAGGCTCATCAAAGACATTTATATGATGAGAGAGACCTAGAGAAAGATGATGAACTGGAACTGAAAAGAAGTCTTTTATGTAGAGACTCTGCCTATGACAGTGACCCCGAGTATAGCTCATGTCAGCAGCCACGTGGCACTTTCCATTTGGATGACGGTGAATACTGGTCCAACAGGGCAG
esiRNA cDNA target sequence
AGTCACCTCTGACCCTCGAAGATTTCAAGTTCCTGGCGGTGCTGGGCCGGGGTCATTTTGGGAAGGTGCTCCTCTCCGAATTCCGGCCCAGTGGGGAGCTGTTCGCCATCAAGGCTCTGAAGAAAGGGGACATTGTGGCCCGAGACGAGGTGGAGAGCCTGATGTGTGAGAAGCGGATATTGGCGGCAGTGACCAGTGCGGGACACCCCTTCCTGGTGAACCTCTTCGGCTGTTTCCAGACACCGGAGCACGTGTGCTTCGTGATGGAGTACTCGGCCGGTGGGGACCTGATGCTGCACATCCACAGCGACGTGTTCTCTGAGCCCCGTGCCATCTTTTATTCCGCCTGCGTGGTGCTGGGCCTACAGTTTCTTCACGAACACAAGATCGTCTACAGGGACCTGAAGTTGGACAATTTGCTCCTGGACACC
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)