Merck
EHU012431
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ARHGAP5
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ACCAATTCTCAGGCACCAAGGGCAGCAGTTGGCAAACAAGTTGCAATGTCCTTTTGTAGATGTACCTGCTGGTACATATCCTCGTAAATTTAATGAAACCCAAATAAAGCAAGCTCTCAGAGGAGTATTGGAATCAGTTAAACACAATTTGGATGTGGTGAGCCCAATTCCTGCCAATAAGGACTTATCAGAAGCTGACTTGAGAATTGTCATGTGCGCCATGTGTGGAGATCCATTTAGTGTGGATCTTATTCTTTCACCCTTCCTTGATTCTCATTCTTGCAGTGCTGCTCAAGCTGGACAGAATAATTCCCTAATGCTTGATAAAATCATTGGTGAAAAAAGGAGGCGAATACAGATCACAATATTATCATACCACTCTTCAATTGGAGTAAGAAAAGATGAACTAGTTCATGGGTATATATTAGTTTACTCTGCAAAACGGAAAGCTTCGATGGGAATGCTTCGAGCATTTCTATCAGAAGTTCAAGACACCATTCCTGTACAGCTGGTGGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M-H Wu et al.
Oncogene, 33(43), 5109-5120 (2014-05-27)
Multinucleation is associated with malignant neoplasms; however, the molecular mechanism underlying the nuclear abnormality remains unclear. Loss or mutation of PTEN promotes the development of malignant tumors. We now demonstrate that increased expression of the oncogene MCT-1 (multiple copies in