Merck
EHU011171
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CSNK2A2
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TAAAGGACCCCGTGTCAAAGACACCAGCTTTGGTATTTGAATATATCAATAATACAGATTTTAAGCAACTCTACCAGATCCTGACAGACTTTGATATCCGGTTTTATATGTATGAACTACTTAAAGCTCTGGATTACTGCCACAGCAAGGGAATCATGCACAGGGATGTGAAACCTCACAATGTCATGATAGATCACCAACAGAAAAAGCTGCGACTGATAGATTGGGGTCTGGCAGAATTCTATCATCCTGCTCAGGAGTACAATGTTCGTGTAGCCTCAAGGTACTTCAAGGGACCAGAGCTCCTCGTGGACTATCAGATGTATGATTATAGCTTGGACATGTGGAGTTTGGGCTGTATGTTAGCAAGCATGATCTTTCGAAGGGAACCATTCTTCCATGGACAGGACAACTATGACCAGCTTGTTCGCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jintaek Im et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 24(5-6), 499-510 (2019-03-10)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a deadly and progressive fibrotic lung disease, but the precise etiology remains elusive. IPF is characterized by the presence of apoptosis-resistant (myo)fibroblasts that relentlessly produce a collagen-rich extracellular matrix (ECM). Recent studies showed that an
Hai Lu et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 16(10), 789-800 (2014-11-08)
Cancer stem cells (CSC) and genes have been linked to cancer development and therapeutic resistance, but the signaling mechanisms regulating CSC genes and phenotype are incompletely understood. CK2 has emerged as a key signal serine/threonine kinase that modulates diverse signal
Sung Won Lee et al.
PloS one, 11(11), e0166450-e0166450 (2016-11-17)
Although alpha (α)B-crystallin is expressed in articular chondrocytes, little is known about its role in these cells. Protein kinase casein kinase 2 (CK2) inhibition induces articular chondrocyte death. The present study examines whether αB-crystallin exerts anti-apoptotic activity in articular chondrocytes.