Fortfahren mit
CLS432116
Corning® Ice Pan, mini
capacity 1L, blue
Synonym(e):
Corning storage container
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Corning 432116
Packaging:
pkg of 1
€ 81,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1
manufacturer/tradename
Corning 432116
L × W × H
15.9 cm × 15.9 cm × 9.5 cm
color
blue
General description
Corning ice pans and buckets are multi-purpose pans and buckets that are a great non-toxic alternative to conventional ice pans. EVA has little or no odor, is inert and used in biomedical engineering applications such as drug delivery devices. The multi-purpose containers are highly insulative, stackable, unbreakable, lightweight and leak-proof. Containers will not "sweat" or deform and have a textured finish on the bottom to prevent slipping on the benchtop. Ideal for use with ice, dry ice (-78?), liquid nitrogen (-196?), alcohol or saline solutions, or warm solutions (+93°C). Available in five sizes and seven vibrant colors. It can be cleaned with soap and water, 10% bleach or 70% alcohol.
  • Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
  • Will not sweat, leak or skid on bench.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS432115CLS432117CLS432118
description
capacity 1L, blue
description
capacity 1L, green
description
capacity 1L, red
description
capacity 1L, orange
manufacturer/tradename
Corning 432116
manufacturer/tradename
Corning 432115
manufacturer/tradename
Corning 432117
manufacturer/tradename
Corning 432118
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
L × W × H
15.9 cm × 15.9 cm × 9.5 cm
L × W × H
15.9 cm × 15.9 cm × 9.5 cm
L × W × H
15.9 cm × 15.9 cm × 9.5 cm
L × W × H
15.9 cm × 15.9 cm × 9.5 cm
color
blue
color
green
color
red
color
orange
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Ice Pan, mini
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)