Merck
EHU010121
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human STAT1
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCGTTTTCATGACCTCCTGTCACAGCTGGATGATCAATATAGTCGCTTTTCTTTGGAGAATAACTTCTTGCTACAGCATAACATAAGGAAAAGCAAGCGTAATCTTCAGGATAATTTTCAGGAAGACCCAATCCAGATGTCTATGATCATTTACAGCTGTCTGAAGGAAGAAAGGAAAATTCTGGAAAACGCCCAGAGATTTAATCAGGCTCAGTCGGGGAATATTCAGAGCACAGTGATGTTAGACAAACAGAAAGAGCTTGACAGTAAAGTCAGAAATGTGAAGGACAAGGTTATGTGTATAGAGCATGAAATCAAGAGCCTGGAAGATTTACAAGATGAATATGACTTCAAATGCAAAACCTTGCAGAACAGAGAACACGAGACCAATGGTGTGGCAAAGAGTGATCAGAAACAAGAACAGCTGTTACTCAAGAAGATGTATTTAATGCTTGACAATAAGAGAAAGGAAGTAGTTCACAAAATAATAGAGTTGCTGAATGTCACTGAACTTACCCAGAATGCCC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lan-Juan Zhao et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 40(1-2), 77-90 (2016-11-18)
Signal transducer and activator of transcription (STAT) pathway plays an important role in antiviral efficacy of interferon alpha (IFN-α). IFN-α is the main therapeutic against hepatitis C virus (HCV) infection. We explored effects of IFN-α on HCV replication and antiviral
Makoto Fujii et al.
World journal of gastroenterology, 23(30), 5519-5529 (2017-08-31)
To investigate interleukin (IL)-26 expression in the inflamed mucosa of patients with inflammatory bowel disease (IBD) and the function of IL-26. Human colonic subepithelial myofibroblasts (SEMFs) were isolated from colon tissue surgically resected. The expression of IL-26 protein and its
Yonglei Liu et al.
Oncotarget, 8(24), 39559-39570 (2017-05-04)
Carcinoma associated fibroblasts (CAFs) play important roles in breast cancer development and progression. Recent studies show that microRNAs (miRNAs) are the main regulators in CAFs. MiR-29b is one of the significant down-regulated miRNAs in CAFs from the miRNA screening. The
Bin Huang et al.
Nature communications, 7, 13885-13885 (2016-12-15)
Communication between osteoblasts and endothelial cells (ECs) is essential for bone turnover, but the molecular mechanisms of such communication are not well defined. Here we identify Cxcl9 as an angiostatic factor secreted by osteoblasts in the bone marrow microenvironment. We
Sophia Hatziieremia et al.
Molecular carcinogenesis, 55(11), 1667-1677 (2015-10-27)
STAT1 loss has previously been implicated in cell line studies to modify prostate cancer cell growth and survival, however the clinical significance of this has not previously been established. This study investigated if STAT1 loss was associated with patient outcome