Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 212,00 |
50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 382,00 |
Über diesen Artikel
€ 212,00
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCCATGCTTTTTGGCCTTACATGTGGGCAAGCGATGTCTTTTTGTATTCCAACTGAGTATACAATGCACATCGAAAGGAGAGAGTGTGCTTATTGCCTAACCATCAACACCACCATCTGTGCTGGATATTGTATGACACGGGATATCAATGGCAAACTGTTTCTTCCCAAATATGCTCTGTCCCAGGATGTTTGCACATATAGAGACTTCATCTACAGGACTGTAGAAATACCAGGATGCCCACTCCATGTTGCTCCCTATTTTTCCTATCCTGTTGCTTTAAGCTGTAAGTGTGGCAAGTGCAATACTGACTATAGTGACTGCATACATGAAGCCATCAAGACAAACTACTGTACCAAACCTCAGAAGTCTTATCTGGTAGGATTTTCTGTCTAATAGTGATATAATTTGCAATTTGGTTAAATGTGCTTGCCTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TSHB(7252)
General description
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description targeting human TSHB | description targeting human TSHR | description targeting human TTK | description targeting human TRPC6 |
| esiRNA cDNA target sequence TCCATGCTTTTTGGCCTTACATGTGGGCAAGCGATGTCTTTTTGTATTCCAACTGAGTATACAATGCACATCGAAAGGAGAGAGTGTGCTTATTGCCTAACCATCAACACCACCATCTGTGCTGGATATTGTATGACACGGGATATCAATGGCAAACTGTTTCTTCCCAAATATGCTCTGTCCCAGGATGTTTGCACATATAGAGACTTCATCTACAGGACTGTAGAAATACCAGGATGCCCACTCCATGTTGCTCCCTATTTTTCCTATCCTGTTGCTTTAAGCTGTAAGTGTGGCAAGTGCAATACTGACTATAGTGACTGCATACATGAAGCCATCAAGACAAACTACTGTACCAAACCTCAGAAGTCTTATCTGGTAGGATTTTCTGTCTAATAGTGATATAATTTGCAATTTGGTTAAATGTGCTTGCCTG | esiRNA cDNA target sequence CCCAGTACGCAGACTCTGAAGCTTATTGAGACTCACCTGAGAACTATTCCAAGTCATGCATTTTCTAATCTGCCCAATATTTCCAGAATCTACGTATCTATAGATGTGACTCTGCAGCAGCTGGAATCACACTCCTTCTACAATTTGAGTAAAGTGACTCACATAGAAATTCGGAATACCAGGAACTTAACTTACATAGACCCTGATGCCCTCAAAGAGCTCCCCCTCCTAAAGTTCCTTGGCATTTTCAACACTGGACTTAAAATGTTCCCTGACCTGACCAAAGTTTATTCCACTGATATATTCTTTATACTTGAAATTACAGACAACCCTTACATGACGTCAATCCCTGTGAATGCTTTTCAGGGACTATGCAATGAAACCTTGACACTGAAGCTGTACAACAATGGCTTTACTTCAGTCCAAGGATATGCTTTCAATGGGACAAAGCTGGATGCTGTT | esiRNA cDNA target sequence AGGAAGTGGAGGTTCAAGCAAGGTATTTCAGGTGTTAAATGAAAAGAAACAGATATATGCTATAAAATATGTGAACTTAGAAGAAGCAGATAACCAAACTCTTGATAGTTACCGGAACGAAATAGCTTATTTGAATAAACTACAACAACACAGTGATAAGATCATCCGACTTTATGATTATGAAATCACGGACCAGTACATCTACATGGTAATGGAGTGTGGAAATATTGATCTTAATAGTTGGCTTAAAAAGAAAAAATCCATTGATCCATGGGAACGCAAGAGTTACTGGAAAAATATGTTAGAGGCAGTTCACACAATCCATCAACATGGCATTGTTCACAGTGATCTTAAACCAGCTAACTTTCTGATAGTTGATGGAATGCTAAAGCTAATTGATTTTGGGATTGCAAACCAA | esiRNA cDNA target sequence AAGCCCAGAGCATCATTGACGCAAATGATACTTTGAAGGACTTGACGAAAGTAACATTGGGAGACAATGTGAAATACTACAATTTGGCCAGGATAAAGTGGGACCCCTCTGATCCTCAAATAATATCTGAAGGTCTTTATGCAATTGCTGTAGTTTTAAGTTTCTCTAGGATAGCTTATATTTTACCAGCAAATGAAAGCTTTGGACCTCTGCAGATATCACTTGGAAGAACAGTCAAAGACATCTTCAAGTTCATGGTCATATTCATTATGGTGTTTGTGGCCTTTATGATTGGAATGTTCAATCTCTACTCCTACTACATTGGTGCAAAACAAAATGAAGCCTTCACAACAGTTGAAGAGAGTTTTAAGACACTGTTCTGGGCTATATTTGGACTTTCTGAAGTGAAATCAGTGGTCATCA |
| Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. |
| Gene Information human ... TSHB(7252) | Gene Information human ... TSHR(7253) | Gene Information human ... TTK(7272) | Gene Information human ... TRPC6(7225) |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?