Merck
EHU006581
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SUFU
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGCTTTGAGTTGACCTTTCGTCTGAAGAGAGAAACTGGGGAGTCTGCCCCACCAACATGGCCCGCAGAGTTAATGCAGGGCTTGGCACGATACGTGTTCCAGTCAGAGAACACCTTCTGCAGTGGGGACCATGTGTCCTGGCACAGCCCTTTGGATAACAGTGAGTCAAGAATTCAGCACATGCTGCTGACAGAGGACCCACAGATGCAGCCCGTGCAGACACCCTTTGGGGTAGTTACCTTCCTCCAGATCGTTGGTGTCTGCACTGAAGAGCTACACTCAGCCCAGCAGTGGAACGGGCAGGGCATCCTGGAGCTGCTGCGGACAGTGCCTATTGCTGGCGGCCCCTGGCTGATAACTGACATGCGGAGGGGAGAGACCATATTTGAGATCGATCCACACCTGCAAGAGAGAGTTGACAAAGGCATCGAGACAG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yin Peng et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 19(20), 2720-2733 (2020-10-06)
The poor prognosis of late gastric carcinomas (GC) underscores the necessity to identify novel biomarkers for earlier diagnosis and effective therapeutic targets. MiRNA-324-5p has been shown to be over-expressed in GC, however the biological function of miRNA-324-5p implicated in gastric
Yin Peng et al.
Cancer letters, 385, 117-127 (2016-11-05)
Emerging evidence has shown that miRNA-194 is aberrantly upregulated in gastric cancer (GC); however, the biological mechanisms underlying its involvement are largely unknown. Wnt/β-catenin signaling has been implicated in gastric tumorigenesis; we therefore hypothesized that miRNA-194 promotes gastric carcinogenesis by
Bo Ram Kim et al.
Cell death and differentiation, 27(2), 676-694 (2019-07-07)
Disabled tumor suppressor genes and hyperactive oncogenes greatly contribute to cell fates during cancer development because of their genetic alterations such as somatic mutations. However, little is known about how tumor suppressor genes react to diverse oncogenes during tumor progression.