Merck
EHU003641
MISSION® esiRNA
targeting human PGRMC1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCCTGGATAAGGAAGCACTGAAGGATGAGTACGATGACCTTTCTGACCTCACTGCTGCCCAGCAGGAGACTCTGAGTGACTGGGAGTCTCAGTTCACTTTCAAGTATCATCACGTGGGCAAACTGCTGAAGGAGGGGGAGGAGCCCACTGTGTACTCAGATGAGGAAGAACCAAAAGATGAGAGTGCCCGGAAAAATGATTAAAGCATTCAGTGGAAGTATATCTATTTTTGTATTTTGCAAAATCATTTGTAACAGTCCACTCTGTCTTTAAAACATAGTGATTACAATATTTAGAAAGTTTTGAGCACTTGCTATAAGTTTTTTAATTAACATCACTAGTGACACTAATAAAATTAACTTCTTAGAATGCATGATGTGTTTGTGTGTCACAAATCCAGAAAGTGAACTGCAGTGCTGTAATACACATGTTAATACTGTTTTTCTTCTATCTGTAGTTAGTACAGGATGAATTTAAATGTGTTTTTCCTGAGAGACAAGGAAGACTTGGGTATTTCCCAAAACAGGTAAAAATCTTAAATGTGCACCAAGAGCAAA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PGRMC1(10857)
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EHU032601EHU157301EHU041011
Gene Information
human ... PGRMC1(10857), PGRMC1(10857)
Gene Information
human ... TSPAN9(10867), TSPAN9(10867)
Gene Information
human ... SRCAP(10847), SRCAP(10847)
Gene Information
human ... HPSE(10855), HPSE(10855)
esiRNA cDNA target sequence
GCCTGGATAAGGAAGCACTGAAGGATGAGTACGATGACCTTTCTGACCTCACTGCTGCCCAGCAGGAGACTCTGAGTGACTGGGAGTCTCAGTTCACTTTCAAGTATCATCACGTGGGCAAACTGCTGAAGGAGGGGGAGGAGCCCACTGTGTACTCAGATGAGGAAGAACCAAAAGATGAGAGTGCCCGGAAAAATGATTAAAGCATTCAGTGGAAGTATATCTATTTTTGTATTTTGCAAAATCATTTGTAACAGTCCACTCTGTCTTTAAAACATAGTGATTACAATATTTAGAAAGTTTTGAGCACTTGCTATAAGTTTTTTAATTAACATCACTAGTGACACTAATAAAATTAACTTCTTAGAATGCATGATGTGTTTGTGTGTCACAAATCCAGAAAGTGAACTGCAGTGCTGTAATACACATGTTAATACTGTTTTTCTTCTATCTGTAGTTAGTACAGGATGAATTTAAATGTGTTTTTCCTGAGAGACAAGGAAGACTTGGGTATTTCCCAAAACAGGTAAAAATCTTAAATGTGCACCAAGAGCAAA
esiRNA cDNA target sequence
GCGGAATATCCTGGAACCTTCTTTTGTTTGTCAGCAGCCAAGGTGTTTCCAGGAAGTTCAGAGAGAACAGAATTTAAGAAGTGCAACATGGCCAGGGGCTGCCTCTGCTGCTTGAAGTACATGATGTTCCTCTTCAATTTGATATTCTGGCTCTGTGGCTGTGGGCTGCTGGGAGTGGGCATCTGGCTCTCCGTGTCCCAAGGCAACTTTGCCACCTTCTCCCCCAGCTTCCCTTCGTTGTCTGCAGCCAACCTGGTCATTGCCATAGGCACCATTGTCATGGTGACGGGCTTCCTCGGCTGCCTGGGGGCCATCAAGGAAAACAAGTGCCTCCTCCTCAGCTTTTTCATCGTCCTGTTGGTCATCCTCCTAGCAGAGCTGATCTTACTCATCCTCTTCTTTGTCTACATGGACAAGGTGAACGAGAACGCCAAGAAGGACCTGAAGGAAGGCCTGCTGCTGTACCACACCGAGAA
esiRNA cDNA target sequence
CCTTTGCACCGTATTGTGTGTAACATGCGCACCCAGTTCCCTGACTTAAGACTCATCCAGTATGATTGCGGAAAGTTGCAGACGTTGGCAGTGCTGTTGCGGCAGCTCAAGGCAGAGGGCCACCGAGTGCTCATCTTCACCCAGATGACCCGAATGCTGGATGTATTGGAGCAGTTTCTCACCTACCATGGCCATCTCTACCTGCGCCTGGATGGATCTACTAGAGTTGAACAGAGACAGGCCTTGATGGAACGGTTCAATGCAGACAAACGCATATTCTGCTTCATCCTTTCAACTCGGAGTGGGGGTGTGGGCGTGAACCTGACAGGAGCAGACACTGTTGTTTTTTATGACAGCGACTGGAATCCCACCATGGATGCTCAGGCCCAGGACCGCTGTCACCGAATTGGCCAGACCCGGGATGTCCACATATATAGGCTTATCAGTGAACGGACAGTGGAGGAGAA
esiRNA cDNA target sequence
TTTGCAGCTGGCTTTATGTGGCTGGATAAATTGGGCCTGTCAGCCCGAATGGGAATAGAAGTGGTGATGAGGCAAGTATTCTTTGGAGCAGGAAACTACCATTTAGTGGATGAAAACTTCGATCCTTTACCTGATTATTGGCTATCTCTTCTGTTCAAGAAATTGGTGGGCACCAAGGTGTTAATGGCAAGCGTGCAAGGTTCAAAGAGAAGGAAGCTTCGAGTATACCTTCATTGCACAAACACTGACAATCCAAGGTATAAAGAAGGAGATTTAACTCTGTATGCCATAAACCTCCATAATGTCACCAAGTACTTGCGGTTACCCTATCCTTTTTCTAACAAGCAAGTGGATAAATACCTTCTAAGACCTTTGGGACCTCATGGATTACTTTCCAAATCTGTCCAACTCAATGGTCTAACTCTAAAGATGGTGGATGATCAAACCTTGCCACCTTTAATGGAA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000101856
Ensembl | human accession no.
ENSG00000011105
Ensembl | human accession no.
ENSG00000080603
Ensembl | human accession no.
ENSG00000173083
NCBI accession no.
NM_006667
NCBI accession no.
NM_006675
NCBI accession no.
NM_006662
NCBI accession no.
NM_006665
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Diego A Pedroza et al.
British journal of cancer, 123(8), 1326-1335 (2020-07-25)
Increased expression of the progesterone receptor membrane component 1 (PGRMC1) has been linked to multiple cancers, including breast cancer. Despite being a regulatory receptor and a potential therapeutic target, the oncogenic potential of PGRMC1 has not been studied. The impact
Ying Lin et al.
Scientific reports, 10(1), 4748-4748 (2020-03-18)
In non-small-cell lung cancer, mutation of epidermal growth factor receptor (EGFR) stimulates cell proliferation and survival. EGFR tyrosine kinase inhibitors (EGFR-TKIs) such as erlotinib are used as first-line therapy with drastic and immediate effectiveness. However, the disease eventually progresses in
Domenica Roberto et al.
The Prostate, 79(15), 1777-1788 (2019-09-11)
Gleason grade is among the most powerful clinicopathological classification systems used to assess risk of lethal potential in prostate cancer, yet its biologic basis is poorly understood. Notably, pure low-grade cancers, comprised predominantly of Gleason pattern 3 (G3) are typically
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU003641-20UG04061831360400
EHU003641-50UG04061828443987