Merck
EHU002291
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SLC22A3
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GCACCAAACTTCCCTGTGTTTGTGATCTTCCGCTTCCTGCAAGGTGTATTTGGAAAGGGGACGTGGATGACTTGCTACGTGATTGTGACAGAAATAGTAGGTTCGAAACAAAGGAGGATTGTGGGAATCGTGATTCAAATGTTCTTTACCCTTGGAATCATAATTCTCCCTGGAATTGCCTACTTCATCCCCAACTGGCAAGGAATCCAGTTAGCCATCACGCTGCCCAGCTTTCTCTTCCTCCTTTATTACTGGGTGGTCCCTGAGTCTCCCCGTTGGCTGATTACTCGGAAGAAAGGAGATAAAGCATTACAGATCCTGAGACGCATTGCTAAGTGCAATGGGAAATACCTCTCATCAAATTACTCAGAGATCACTGTTACAGATGAGGAAGTTAGTAATCCATCCTTTTTAGATCTGGTGAGAACTCCCCAAATGAGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ji-Xian Xiong et al.
International journal of biological sciences, 14(12), 1658-1668 (2018-11-13)
Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) occurs with the highest frequency in China, especially in the high-risk Northern Chinese. Recent studies have reported that SLC22A3 is significantly downregulated in non-tumor (NT) esophageal tissues from familial ESCC patients compared with those from
Cheng-Ming Hsu et al.
Oncotarget, 8(43), 74348-74358 (2017-11-02)
Solute carrier family 22 member 3 (SLC22A3), also called organic cation transporter 3 (OCT3), is responsible for organic cation transport, which can eliminate many endogenous small organic cations, drugs, and toxins. This study investigated whether SLC22A3 expression is related to