Wichtige Dokumente
E1655
Anti-phospho-Epidermal Growth Factor Receptor [pTyr1148] antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-phospho-EGFR [pTyr1148]
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen ~170 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:1,000 using human epithelial A431 cells stimulated with EGF or mouse hybridoma NIH3T3 cells expressing human EGFR and stimulated with EGF
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... EGFR(1956)
Allgemeine Beschreibung
Anti-phospho-EGFR [pTyr1148] specifically recognizes human EGFR phosphorylated at tyrosine 1148.
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)