Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: 5 μg/mL, immunohistochemistry: 15 μg/mL, western blot: 0.5 μg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E0907-50UG | 04061832714103 |