Merck
E0789
Casein, Hammarsten Rind
Synonym(e):
Casein aus Kuhmilch
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
500 G
€ 213,00
5 KG
€ 1.030,00
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
EC Number:
232-555-1
MDL number:
Form:
powder
Assay:
>90% dry basis
Biological source:
bovine milk (Hammarsten)
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
[P](=O)(OCC(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(C
InChI key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
biological source
bovine milk (Hammarsten)
assay
>90% dry basis
form
powder
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
UniProt accession no.
storage temp.
room temp
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
C70781.02241C4032
assay
>90% dry basis
assay
-
assay
-
assay
≥85% (biuret)
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
bovine milk (Hammarsten)
biological source
bovine milk
biological source
-
biological source
bovine milk
form
powder
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
Gene Information
bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099), CSN3(281728)
Gene Information
bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099)
Gene Information
-
Gene Information
bovine ... CSN2(281099), CSN3(281728)
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
General description
Kasein ist ein amphiphiles Protein.
Casein, ein Phosphoprotein, ist der Hauptbestandteil von Milch und kommt fast ausschließlich in der laktierenden Brustdrüse vor.[1] Caseine werden in Kuhmilch gemäß ihrer Calciumempfindlichkeit klassifiziert: αs1-, αs2-, und β-Caseine präzipitieren in Anwesenheit von Calcium, wohingegen κ-Casein in der Lösung bleibt. [2]
Application
Das Produkt eignet sich als Proteasesubstrat.
Kasein, Hammarsten Rind, wird auch als Substrat für Aplysia californica-Calpain verwendet, um dessen Wirkung zu untersuchen.[3]
Biochem/physiol Actions
Kasein ist sowohl in der Lebensmittelindustrie als auch in nicht lebensmittelrelevanten Anwendungen von Nutzen. Es besitzt die für Emulgierung, Schaumbildung und -stabilisierung, Wasserbindung und Gelierung nötigen Eigenschaften. Kasein gilt zudem als wärme- und säurestabil.
Partielle gastrointestinale Verdauung von Casein ist eine Fundgrube für bioaktive Peptide, wie z.B. β-Casomorphin. Allerdings reagiert Rindercasein nicht einheitlich; während die Varianten A1 und B zur Produktion von β-Casomorphin führen, ist es bei Variante A2 nicht der Fall.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Margaret H Hastings et al.
PloS one, 12(10), e0186646-e0186646 (2017-10-21)
Calpains are a family of intracellular proteases defined by a conserved protease domain. In the marine mollusk Aplysia californica, calpains are important for the induction of long-term synaptic plasticity and memory, at least in part by cleaving protein kinase Cs
Krisztina Nagy et al.
The Journal of biological chemistry, 285(50), 38811-38817 (2010-10-06)
The possible mechanism of casein aggregation and micelle buildup was studied in a new approach by letting α-casein adsorb from low concentration (0.1 mg·ml(-1)) solutions onto the charged surfaces of polyelectrolyte films. It was found that α-casein could adsorb onto
Andreas F Kolb et al.
PloS one, 6(7), e21775-e21775 (2011-07-27)
The major physiological function of milk is the transport of amino acids, carbohydrates, lipids and minerals to mammalian offspring. Caseins, the major milk proteins, are secreted in the form of a micelle consisting of protein and calcium-phosphate.We have analysed the
Bovine beta-casein: Isolation, properties and functionality. A review
Atamer Z, et al.
International dairy journal, 66, 115-125 (2017)
Questions
  1. 製薬会社で医薬品の品質試験を行なっている者です。このカゼイン(Hammerstein)において、日局等の公定書に基づいて赤外吸収スペクトル測定法の臭化カリウム錠剤法の試験を実施した実績がありますでしょうか。もしなければ、実施実績のある他のカゼイン(Hammerstein)製品の取扱いはございますでしょうか。ご回答お願いいたします。
    1 answer
    1. There are currently two Hammerstein versions of Casein available, E0789 and 1.02242. Neither of these products are tested according to the JP.