Fortfahren mit
DMPSV
Dimethylpolysiloxan
viscosity 5 cSt (25 °C)(lit.)
Synonym(e):
Polydimethylsiloxan
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
liquid
€ 161,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
mol wt
~770
viscosity
5 cSt(25 °C)(lit.)
SMILES string
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Application
Klares, farbloses Flüssigpolymer, das als stationäre Phase in der Gaschromatographie und als Entschäumer verwendbar ist.
Dimethylpolysiloxane is used in protein chromatography and affininty chromatography. Dimethylpolysiloxane was used to determine that postprandial inflammatory response after ingestion of heated oils in obese persons is reduced by the presence of phenol compounds.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
DMPS5XDMPS5CPHR1518
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
mol wt
~770
mol wt
~3,780
mol wt
~17,250
mol wt
-
viscosity
5 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
50 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
500 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylpolysiloxan
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
609.8 °F - closed cup
flash_point_c
321 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)