Merck
D8928
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N′,N′-tetraessigsäure Monohydrat
ACS reagent, 97.5-100.5%
Synonym(e):
1,2-Cyclohexylendinitrilo-tetraessigsäure, CDTA, Chel-CD
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22N2O8 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.35
Beilstein:
3222748
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
ACS reagent
Assay
97.5-100.5%
Glührückstand
≤0.2%
mp (Schmelzpunkt)
213-216 °C (lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES String
[H]O[H].OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
InChIKey
VASZYFIKPKYGNC-DHTOPLTISA-N
Rechtliche Hinweise
Chel is a trademark of Ciba-Geigy AG
Ersetzt durch
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable