Merck
222542
Sigma-Aldrich
N-(Diphenylmethylen)glycinethylester
98%
Synonym(e):
Diphenylmethylenamino-essigsäure-ethylester
Größe auswählen
5 G
€ 194,00
25 G
€ 712,00
€ 194,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 194,00
25 G
€ 712,00
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2C=NCH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.32
Beilstein:
1979922
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
€ 194,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder, crystals or chunks
Verunreinigungen
<2% benzophenone
mp (Schmelzpunkt)
51-53 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C\N=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO2/c1-2-20-16(19)13-18-17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2,13H2,1H3
InChIKey
QUGJYNGNUBHTNS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Schiff-Base, die zu Aminoalkoholen[1][2] und Aminoestern[3][4]umgesetzt werden kann.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 682-682 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5469-5469 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 8535-8535 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 677-677 (1993)