Fortfahren mit
D4196
Dehydroleucodine
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
11,13-Dehydroleucodin, Dehydroleucodin, Leucodin, Lidbeckialactone, Mesatlantin E, NSC 180034, [3aS-(3aalpha,9aalpha,9bbeta)]-3,3a,4,5,9a,9b-hexahydro-6,9-dimethyl-3-methylene-azuleno[4,5-b]furan-2,7-dione, dehydro-
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 298,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=C2[C@@H]([C@H]3OC(=O)C(=C)[C@@H]3CC1)C(C)=CC2=O
InChI
1S/C15H16O3/c1-7-4-5-10-9(3)15(17)18-14(10)13-8(2)6-11(16)12(7)13/h6,10,13-14H,3-5H2,1-2H3/t10-,13-,14-/m0/s1
InChI key
SKNVIAFTENCNGB-BPNCWPANSA-N
Biochem/physiol Actions
Dehydroleucodine is a sesquiterpene lactone isolated from Artemisia douglasiana Besser; mast cell stabilizers.
Dehydroleucodine is a sesquiterpene lactone isolated from Artemisia douglasiana Besser; mast cell stabilizers. An extract from the plant is widely used in Cuyo region (Argentina) as folk medicine for the treatment of gastric ailments. The compound prevents gastric and duodenal damages in response to necrosis-inducing agents. Stabilization of mast cells may be a key mechanism to protect the gastrointestinal tract from injury and ulceration. Recently, it was established that dehydroleucodine and xanthatin inhibit mast cell degranulation induced by compound 48/80.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D1756SML0147SML1570
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
methanol: 25 mg/mL
solubility
DMSO: ≥15
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)