Fortfahren mit
SML1570
Arglabin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3aR,4aS,6aS,9aS,9bR)-5,6,6a,7,9a,9b-Hexahydro-1,4a-dimethyl-7-methylene-3H-oxireno[8,8a]azuleno[4,5-b]furan-8(4aH)-one, 1(R),10(S)-Epoxy-5(S),5(S),7(S)-guaia-3(4),11(13)-dien-6,12-olide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
€ 86,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
semisynthetic (from parthenolide)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@]32[C@@]1(CC[C@@H]4[C@H](OC(=O)C4=C)[C@@H]3C(=CC2)C)C
InChI
1S/C15H18O3/c1-8-4-7-15-11(8)12-10(9(2)13(16)17-12)5-6-14(15,3)18-15/h4,10-12H,2,5-7H2,1,3H3/t10-,11-,12-,14-,15+/m0/s1
InChI key
UVJYAKBJSGRTHA-ZCRGAIPPSA-N
Biochem/physiol Actions
Arglabin is a natural product with antitumor and anti-inflammatory activity. Arglabin competitively inhibits the binding of farnesyl diphosphate to farnesyl transferase (FTase), preventing the activation of RAS proto-oncogene by preventing the incorporation of farnesyl pyrophosphate into human H-ras proteins. Arglabin is also an inhibitor of the NLRP3 inflammasome. Arglabin reduces inflammation and plasma lipids and has shown a marked reduction in atherosclerotic lesions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D4196SML2177SML2761
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
-
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)