Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N5O12P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
491.18
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Solubility:
water: 5 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].OP([O-])(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC(=N)Nc23
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-10-13-8-7(9(16)14-10)12-4-15(8)6-2-1-5(25-6)3-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h4-6H,1-3H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,17,18,19)(H3,11,13,14,16);/q;+1/p-1/t5-,6+;/m0./s1
InChI key
XCOBCPBPAINELA-RIHPBJNCSA-M
Gene Information
human ... HRAS(3265)
Application
2′,3′-Dideoxyguanosine 5′-triphosphate (ddGTP) is use as a chain terminator inhibitor and a inhibitor of telomerase(s).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?