Fortfahren mit
P3415
3-(2-Pyridyldithio)propionsäure N-Hydroxysuccinimid-Ester
≥95%, powder
Synonym(e):
N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)-propionat, SPDP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,70
€ 51,52
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 210,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 635,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.36
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
EC Number:
269-034-3
Beilstein/REAXYS Number:
1548137
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
€ 51,52
Listenpreis€ 68,70Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
84-86 °C (lit.)
solubility
acetone: 50 mg/mL, DMF: soluble
functional group
NHS ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCSSC1=NC=CC=C1)ON2C(CCC2=O)=O
InChI
1S/C12H12N2O4S2/c15-10-4-5-11(16)14(10)18-12(17)6-8-19-20-9-3-1-2-7-13-9/h1-3,7H,4-6,8H2
InChI key
JWDFQMWEFLOOED-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(2-Pyridyldithio)propionsäure-N-hydroxysuccinimidester (SPDP) ist ein heterobifunktionelles Vernetzungsmittel mit Amin- und Sulfhydrylreaktivität. In der Regel wird es zunächst durch bei pH-Wert 7,5 (6,5–8,5) gepufferte Amidbindungen an Moleküle gekuppelt, die primäre Amine enthalten. Die zweite Kupplung ist spezifisch für Moleküle, die freies Sulfhydryl enthalten und erfolgt durch einen bei pH-Wert 8,0 (7,5-8,5) gepufferten Thiol-Disulfid-Austausch. Alternativ kann dieses Reagens als geschütztes Thiolierungsreagens nach der ersten Kupplung und Reduktion des Linkers eingesetzt werden. Es beinhaltet einen Linker mit vier Atomen.
Application
3-(2-Pyridyldithio)propionsäure-N-hydroxysuccinimidester (SPDP) ist nützlich für die Herstellung von Enzymimmunkonjugaten und Haptenträgermolekülkonjugaten.
Sie wird für die Antikörperkonjugation und als Proteinvernetzungsmittel eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D3669803316803480
assay
≥95%
assay
-
assay
≥90%
assay
≥95%
solubility
acetone: 50 mg/mL, DMF: soluble
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble, acetone: soluble
solubility
soluble (>95 mg/ml in water)
solubility
DMSO or DMF: soluble
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
84-86 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf