Fortfahren mit
CLS9099
Corning® aspiration pipettes
volume 5 mL
Synonym(e):
Aspiration Pipette
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
200 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32070201
Capacity:
5 mL
Material:
polystyrene
Packaging:
case of 200 ea, pack of 50 ea
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
sterility
sterile
packaging
case of 200 ea, pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Corning 9099
capacity
5 mL
volume
5 mL
General description
  • Corning® aspirating pipettes are made of optically clearpolystyrene for durability and good mechanical strength.
  • The sterile,ungraduated, and unplugged pipettes are best suited for aspirating liquidaseptically using vacuum suction.
  • Individually wrappedand bulk packed.
  • Disposable andcertified non-pyrogenic.
Aspirating pipettes are sterile, ungraduated and unplugged polystyrene pipettes for aspirating liquid using vacuum suction.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS9186CLS4975CLS4051
description
volume 5 mL
description
volume 2 mL
description
volume 1 mL
description
capacity 5 mL, case of 200
manufacturer/tradename
Corning 9099
manufacturer/tradename
Corning 9186
manufacturer/tradename
Corning 4975
manufacturer/tradename
Corning 4051
capacity
5 mL
capacity
2 mL
capacity
1 mL
capacity
5 mL
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
packaging
case of 200 ea, pack of 50 ea
packaging
pack of 100 ea, case of 1000 ea
packaging
pkg of (50 per bag)
packaging
bag of 50, case of 200
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
volume
5 mL
volume
2 mL
volume
1 mL
volume
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® aspiration pipettes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)