Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122804
eCl@ss:
32032201
Manufacturer/tradename:
Corning 8508
Feature:
Holds 96 x 1.3 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
case of 10, pack of 5
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polypropylene
sterility
non-sterile
feature
Holds 96 x 1.3 mL tubes
packaging
case of 10, pack of 5
manufacturer/tradename
Corning 8508
color
natural
General description
- These polypropylene racks are designed to hold 25 Corning 96 1.3mL storage tubes
- For use with Cat. Nos. CLS6500 and CLS8502
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® storage tube racks
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?