Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1000 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 368,00 |
Über diesen Artikel
€ 368,00
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, disposable, graduations± 0.01 mL, subdivision
packaging
case of 1000, bag of 50
manufacturer/tradename
Corning 7041
measuring range
accuracy: 0.01 mL
L
278 mm
capacity
1 mL
tip I.D.
0.065 in.
color
yellow color-coded stripe
General description
- Die Farbcodierung auf dem Papier ermöglicht die einfache Größenbestimmung.
- Die Papier-/Kunststoffverpackung bietet ein uneingeschränktes Sichtfeld.
- Der einzigartige farbkodierte Vergrößerungsstreifen erleichtert das Erkennen des Meniskus.
- Steril, einzeln verpackt und zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
- Genauigkeit von ± 2 % bei vollem Volumen
- Chargennummer auf jeder Pipettenverpackung aufgedruckt
- Kalibriert für die Abgabe (TD-EX 20 °C) der Inhalte mit Ausblasung
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 1 mL | description capacity 100 mL | description capacity 10 mL | description capacity 2 mL |
| feature disposable, graduations± 0.01 mL, DNase free, subdivision, RNase free | feature disposable, DNase free, graduations± 1 mL, RNase free, subdivision | feature DNase free, disposable, subdivision, RNase free, graduations± 0.1 mL | feature disposable, graduations± 0.01 mL, RNase free, DNase free, subdivision |
| capacity 1 mL | capacity 100 mL | capacity 10 mL | capacity 2 mL |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 7041 | manufacturer/tradename Corning 7000 | manufacturer/tradename Corning 7015 | manufacturer/tradename Corning 7042 |
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| packaging bag of 50, case of 1000 | packaging case of 100, bag of 10 | packaging bag of 50, case of 200 | packaging case of 1000, bag of 50 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Costar® Stripette® serologische Pipetten, einzeln verpackt in Papier/Kunststoff, dreifach verpackt, Reinraumverpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?