Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 571,00 |
Über diesen Artikel
€ 571,00
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, disposable, graduations± 1 mL, subdivision
packaging
bag of 10, case of 100
manufacturer/tradename
Corning 7000
measuring range
accuracy: 1 mL
technique(s)
cell culture: suitable
L
348 mm
capacity
100 mL
tip I.D.
0.125 in.
color
aqua color-coded stripe
General description
- Die Farbcodierung auf dem Papier ermöglicht die einfache Größenbestimmung.
- Die Papier-/Kunststoffverpackung bietet ein uneingeschränktes Sichtfeld.
- Der einzigartige farbkodierte Vergrößerungsstreifen erleichtert das Erkennen des Meniskus.
- Steril, einzeln verpackt und zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
- Genauigkeit von ± 2 % bei vollem Volumen
- Chargennummer auf jeder Pipettenverpackung aufgedruckt
- Kalibriert für die Abgabe (TD-EX 20 °C) der Inhalte mit Ausblasung
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 100 mL | description capacity 25 mL | description capacity 100 mL | description capacity 1 mL |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| capacity 100 mL | capacity 25 mL | capacity 100 mL | capacity 1 mL |
| feature disposable, graduations± 1 mL, DNase free, subdivision, RNase free | feature DNase free, subdivision, disposable, graduations± 0.2 mL, RNase free | feature disposable, graduations± 1 mL, subdivision, DNase free, RNase free | feature disposable, graduations± 0.01 mL, subdivision, DNase free, RNase free |
| manufacturer/tradename Corning 7000 | manufacturer/tradename Corning 7016 | manufacturer/tradename Corning 4491 | manufacturer/tradename Corning 4485 |
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| packaging case of 100, bag of 10 | packaging bag of 25, case of 200 | packaging bag of 10, case of 100 | packaging bag of 50, case of 1000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Costar® Stripette® serologische Pipetten, einzeln verpackt in Papier/Kunststoff, dreifach verpackt, Reinraumverpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?