Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 281,00 |
Über diesen Artikel
€ 281,00
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, disposable, graduations± 0.2 mL, subdivision
packaging
case of 200, bag of 25
manufacturer/tradename
Corning 7016
measuring range
accuracy: 0.2 mL
L
344 mm
capacity
25 mL
tip I.D.
0.125 in.
color
red color-coded stripe
General description
- Die Farbcodierung auf dem Papier ermöglicht die einfache Größenbestimmung.
- Die Papier-/Kunststoffverpackung bietet ein uneingeschränktes Sichtfeld.
- Der einzigartige farbkodierte Vergrößerungsstreifen erleichtert das Erkennen des Meniskus.
- Steril, einzeln verpackt und zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
- Genauigkeit von ± 2 % bei vollem Volumen
- Chargennummer auf jeder Pipettenverpackung aufgedruckt
- Kalibriert für die Abgabe (TD-EX 20 °C) der Inhalte mit Ausblasung
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 25 mL | description capacity 5 mL | description capacity 10 mL | description capacity 2 mL |
| feature DNase free, disposable, subdivision, graduations± 0.2 mL, RNase free | feature DNase free, RNase free, disposable, graduations± 0.1 mL, subdivision | feature DNase free, RNase free, disposable, graduations± 0.1 mL, subdivision | feature DNase free, RNase free, disposable, graduations± 0.01 mL, subdivision |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 7016 | manufacturer/tradename Corning 7045 | manufacturer/tradename Corning 7015 | manufacturer/tradename Corning 7042 |
| capacity 25 mL | capacity 5 mL | capacity 10 mL | capacity 2 mL |
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| packaging case of 200, bag of 25 | packaging case of 200, bag of 50 | packaging case of 200, bag of 50 | packaging case of 1000, bag of 50 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Costar® Stripette® serologische Pipetten, einzeln verpackt in Papier/Kunststoff, dreifach verpackt, Reinraumverpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?