Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 69,30 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
(1.25 mL)
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 100 ea
Manufacturer/tradename:
Corning 6622
€ 69,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
non-sterile
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Corning 6622
volume
(1.25 mL)
General description
- Ideal for viscous, dense and volatile liquides
- Minimum increments printed on the syringe itself
- Accurately deliver selected dose
- Made from high quality polypropylene and polyethylene
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description volume (1.25 mL), non-sterile | description volume (2.5 mL), non-sterile | description volume (0.5 mL), non-sterile | description volume (0.05 mL), non-sterile |
| volume (1.25 mL) | volume (2.5 mL) | volume (0.5 mL) | volume (0.05 mL) |
| manufacturer/tradename Corning 6622 | manufacturer/tradename Corning 6623 | manufacturer/tradename Corning 6621 | manufacturer/tradename Corning 6620 |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?