Fortfahren mit
CLS6620
Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
volume (0.05 mL), non-sterile
Synonym(e):
pipet tips
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 178,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
(0.05 mL)
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 100 ea
Manufacturer/tradename:
Corning 6620
€ 178,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Corning 6620
volume
(0.05 mL)
General description
  • Ideal for viscous, dense and volatile liquides
  • Minimum increments printed on the syringe itself
  • Accurately deliver selected dose
  • Made from high quality polypropylene and polyethylene
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS6621CLS6628CLS6624
description
volume (0.05 mL), non-sterile
description
volume (0.5 mL), non-sterile
description
volume (0.05 mL), sterile
description
volume (5.0 mL), non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
volume
(0.05 mL)
volume
(0.5 mL)
volume
(0.05 mL)
volume
(5.0 mL)
manufacturer/tradename
Corning 6620
manufacturer/tradename
Corning 6621
manufacturer/tradename
Corning 6628
manufacturer/tradename
Corning 6624
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)