Über diesen Artikel
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
(5.0 mL)
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 100 ea
Manufacturer/tradename:
Corning 6624
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
non-sterile
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Corning 6624
volume
(5.0 mL)
General description
- Ideal for viscous, dense and volatile liquides
- Minimum increments printed on the syringe itself
- Accurately deliver selected dose
- Made from high quality polypropylene and polyethylene
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?