Fortfahren mit
CLS4623
Corning® microcarriers
low concentration synthemax II, weight 500 g
Synonym(e):
cell culture flasks, tissue culture flasks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 9.070,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121500
€ 9.070,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Corning 4623
bead size
125-212 μm
weight
500 g
density
~1.026 g/mL
General description
Corning Microcarriers simplify the scale-up process. The beads arrive sterile, ready-to-use, with available closed systems packaging for use with bioreactors. In addition, the microcarriers are available with surface treatments to enhance cell attachment and maximize cell yield and viability.
Corning microcarriers with Corning CellBIND are available in 100 g and 500 g bottles that can be fitted with Corning aseptic transfer caps to prevent adventitious contamination during bioreactor loading. The transfer caps are available with either a male Luer lock quick connector or an MPC quick connect. Microcarriers and aseptic transfer caps are sold separately.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS4622CLS3779CLS3781
description
low concentration synthemax II, weight 500 g
description
low concentration synthemax II, weight 100 g
description
enhanced attachment, weight 10 g
description
low concentration Synthemax® II, weight 10 g
manufacturer/tradename
Corning 4623
manufacturer/tradename
Corning 4622
manufacturer/tradename
Corning 3779
manufacturer/tradename
Corning 3781
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1
packaging
-
weight
500 g
weight
100 g
weight
10 g
weight
10 g
density
~1.026 g/mL
density
~1.026 g/mL
density
-
density
1.026 g/cm3
bead size
125-212 μm
bead size
125-212 μm
bead size
-
bead size
125-212 μm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® microcarriers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)