Fortfahren mit
CLS3779
Corning® microcarriers
enhanced attachment, weight 10 g
Synonym(e):
cell culture flasks, tissue culture flasks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 143,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122100
Feature:
enhanced attachment
€ 143,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
enhanced attachment
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Corning 3779
weight
10 g
General description
Corning Microcarriers are designed to simplify your scale-up processes. The microcarriers are sterile, ready to use, and available in closed systems packaging to be used directly with bioreactors.
Features:
  • USP Class VI polystyrene material provides a consistent platform
  • Level (SAL) of 10-6
  • Certified nonpyrogenic
The enhanced attachment surface treatment infuses the surface of the microcarriers with oxygen, improving cell attachment, maximizing cell yield and viability. Also available as a closed system solution.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS4623CLS4622CLS3781
description
enhanced attachment, weight 10 g
description
low concentration synthemax II, weight 500 g
description
low concentration synthemax II, weight 100 g
description
low concentration Synthemax® II, weight 10 g
feature
enhanced attachment
feature
-
feature
-
feature
low concentration Synthemax® II
manufacturer/tradename
Corning 3779
manufacturer/tradename
Corning 4623
manufacturer/tradename
Corning 4622
manufacturer/tradename
Corning 3781
packaging
pack of 1
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
weight
10 g
weight
500 g
weight
100 g
weight
10 g
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® microcarriers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)