CLS440812
Corning® SS2I Stirrer
Single position, Slow Speed, capacity 10 L, AC/DC input 120 V AC
Synonym(e):
Corning stirrer accessory
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
platform (glass filled resin)
Leistungsmerkmale
Single position, Slow Speed
Messbereich
10-150 rpm
Kapazität
10 L
Behälterdurchm.
≤280 mm
Gewicht
2.6 kg
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)