CLS432009
Corning® CoolCell™ FTS30
freezing container, (30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), pink
Synonym(e):
cryovials
Größe auswählen
€ 573,00
Größe auswählen
About This Item
€ 573,00
Empfohlene Produkte
Materialien
foamed PE
Leistungsmerkmale
Holds 30 x 1-2 mL cryovials
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Corning 432009
Methode(n)
cryopreservation: suitable
H × Durchm.
11.5 cm × 16.5 cm , 12.7mm well diameter
Farbe
pink
Kapazität
(30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
Allgemeine Beschreibung
- Für 30 standardmäßige 1,0–2,0-mL-Kryofläschchen.
- Kontrollierte Mikrokonvektion für das gleichmäßige Gefrieren von 30 Fläschchen.
- Herausnehmbares Fläschchentablett für die Übertragung der Proben in die und aus der Gefrierkammer in einem einzigen Schritt.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)