Fortfahren mit
C1562
Gefrierbehälter, Nalgene® Mr. Frosty
H × diam. 86 mm × 117 mm
Synonym(e):
freezer container, freezer storage, storage container, Nalgene 5100-0001, freezer sample storage box
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 204,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Nalgene 5100-0001
Feature:
to hold 18 x 1.0 to 2.0 mL tubes
Packaging:
pack of 1 ea
€ 204,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
to hold 18 x 1.0 to 2.0 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 5100-0001
H × diam.
86 mm × 117 mm
General description
Polycarbonatbehälter, Verschluss aus blauem Polyethylen mit hoher Dichte, Fläschchenhalterung aus weißem Polyethylen mit hoher Dichte, mit Schaumstoffeinsatz.
Bietet die kritische, wiederholbare Kühlgeschwindigkeit von 1 °C/min, die für die erfolgreiche Kryokonservierung von Zellen erforderlich ist. In jeder mechanischen Gefriervorrichtung leicht einsetzbar. Auf dem Behälter ist eine grafische Anleitung geprägt. Erfordert nur Isopropylalkohol. Ein starrer Fläschchenhalter verhindert, dass die Fläschchen mit Alkohol in Kontakt kommen, wodurch eine Verunreinigung durch Feuchtigkeitstransport verhindert wird. Der Fläschchenhalter schwimmt, um Auftauen in einem Wasserbad zu ermöglichen. Geprägte Nummern zur Identifizierung.
Alle Komponenten überstehen wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen. Stapelbar.
Application
Der Gefrierbehälter Nalgene® Mr. Frosty kann zum Einfrieren von Pflanzenzellen[1], Protoplasten[2], PBMC (Peripheral Blood Mononuclear Cell, mononukleäre Zellen des peripheren Blutes)[3] verwendet werden.
Other Notes
Hält Kryofläschchen zu 18 x 1,2 und 2,0 ml
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BAF188440000Z756628Z756679
description
H × diam. 86 mm × 117 mm
description
for tubes, 1.0 or 1.8 mL, no. of holes, 18
description
natural
description
assorted colors
manufacturer/tradename
Nalgene 5100-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F18844-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18852-0011
manufacturer/tradename
Bel-Art F18852-0016
feature
to hold 18 x 1.0 to 2.0 mL tubes
feature
for tubes 1.0 or 1.8 mL, no. of holes 18
feature
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
feature
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 5 ea
H × diam.
86 mm × 117 mm
H × diam.
-
H × diam.
-
H × diam.
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)