Merck
CLS431411
Corning® glass fiber membrane filter discs
for the 250 mL funnel, diam. 49.5 mm
Synonym(e):
filter accessory
Größe auswählen
100 EA
€ 91,40
€ 91,40
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
€ 91,40
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
€ 91,40
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Produktbezeichnung
Corning® square glass fiber prefilter, for the 250 mL funnel, diam. 49.5 mm
Materialien
glass fiber membrane
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Corning 431411
Durchmesser
49.5 mm
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)