Merck
SLFG850
Millipore
Millex hydrophober PTFE-Belüftungsfilter
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. silicone hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Synonym(e):
Fluoropore®-PTFE-Spritzenvorsatzfilter, Millex-FG-Belüftungsfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,2 μm, Vakuumleitungsfilter
Größe auswählen
10 PKG
€ 186,00
100 PKG
€ 1.410,00
€ 186,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 PKG
€ 186,00
100 PKG
€ 1.410,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
€ 186,00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
≥15 L/min air flow rate at 0.3 bar (5 psi)
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Durchmesser
50 mm
Filtrationsfläche
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
0.2 μm
Aufnahme
gas
sample type organic solution(s)
Fitting
inlet/outlet hose barb (1/2 in.-1/4 in., with Female Luer slip interior)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millex-Spritzenvorsatzfilter mit hydrophoben Fluoropore-Membranen eignen sich ideal für die Inline-Sterilisation von Gasen und die Be- und Entlüftung von sterilen Behältern. Filter mit Fluoropore-Membran können auch zur Sterilisation oder Klärung organischer Lösungen eingesetzt werden. Die Millex 50-mm-Filtereinheiten sind besonders für den Schutz von Vakuumleitungen geeignet. Alle Einheiten sind bidirektional.
Anwendung
  • Sterilisation von Gasen
  • Schutz von Vakuumleitungen
  • Entlüftung steriler Behälter
  • Sterilisation und Klärfiltration organischer Lösungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ideal zum Schutz von Vakuumleitungen
  • Bidirektionaler Fluss
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany