Merck
CLS431218
Corning®-Spritzenvorsatzfilter
sterile, cellulose membrane (surfactant-free with prefilter), diam. 28 mm, pore size 0.2 μm
Synonym(e):
disposable syringe filters, sterile syringe filters, syringe filters
Größe auswählen
50 EA
€ 180,00
€ 180,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
€ 180,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
€ 180,00
Check Cart for Availability
Materialien
acrylic copolymer housing
cellulose membrane (surfactant-free with prefilter)
Sterilität
sterile
Verpackung
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 431218
Durchmesser
28 mm
Porengröße
0.2 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
Allgemeine Beschreibung
Corning-Spritzenvorsatzfilter sind zu 100 % auf ihre Integrität geprüft, sind zertifiziert nicht pyrogen und nicht zytotoxisch und werden in Übereinstimmung mit ISO-9002-Standards hergestellt. Es sind vielfältige Membranen für unterschiedliche Bedürfnisse erhältlich.
PES für geringe Proteinbindung und schnellere Fließgeschwindigkeiten; tensidfreies Celluloseacetat (SFCA) für geringste Proteinbindung; PTFE für Chemikalienresistenz; und regenerierte Cellulose (RC) als beste Wahl für die DMSO-Verträglichkeit.
Diese Corning-Spritzenvorsatzfilter verfügen über Acryl-Kopolymer-Gehäuse, Luer-Lock-Einlässe mit Innenkonus und Luer-Slip-Auslässe mit Außenkonus.
  • SFCA-PF-Membranen (tensidfreies Celluloseacetat mit Vorfilter) liefern die geringste Proteinbindung und verfügen für zusätzliche Filterkapazität über einen integrierten Glasfaservorfilter.
  • 100 % integritätsgetestet, steril und zertifiziert nicht pyrogen und nicht zytotoxisch
  • Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO-9002-Standards.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)