CLS430281
Corning® Easy-Grip runde Vorratsflaschen aus Kunststoff
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 250 mL, cap (plug seal), case of 24
Synonym(e):
storage bottle
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
orange high-density polyethylene cap (plug seal)
round bottle
round clear polystyrene
Sterilität
sterile
sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
Verpackung
case of 24
Hersteller/Markenname
Corning 430281
Flaschenkapazität
250 mL
Flaschenhalsdurchm.
~42 mm
Halsdurchm.
45 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Corning® Easy-Grip Einwegvorratsflaschen eignen sich ideal für die Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen.
- Mit griffigen Seitenflächen für eine leichtere Handhabung.
- Die Kappen (45 mm) mit Stopfdichtung erzeugen eine luftdichte Versiegelung und helfen dabei, das Risiko einer Kontamination zu minimieren.
- Zertifiziert pyrogenfrei.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)