Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
6 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 25,40 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Material:
high-density polyethylene
Color:
black
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 6
€ 25,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
high-density polyethylene
sterility
sterile
feature
disposable
packaging
case of 6
manufacturer/tradename
Corning 3969
color
black
General description
Zum Befüllen, Belüften, Stapeln und Transportieren verfügbar
- 33 mm threaded cap
- Solid cap is used in closed systems or applications where venting is not necessary
- Sterilized by gamma irradiation
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description screw cap, not vented | description vented cap | description I.D. 3.2 mm, sterile, female Luer Lock with male luer plug, cap (fill), case of 5 | description universal cap, diam. 33 mm, sterile |
| feature disposable | feature disposable | feature - | feature - |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| color black | color orange | color - | color - |
| material high-density polyethylene | material high-density polyethylene | material cap (fill), orange high-density polyethylene cap | material screw top orange high-density polyethylene cap |
| manufacturer/tradename Corning 3969 | manufacturer/tradename Corning 3968 | manufacturer/tradename Corning 3282 | manufacturer/tradename Corning 3732 |
| packaging case of 6 | packaging case of 6 | packaging case of 5 | packaging pack of 4 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?