Fortfahren mit
CLS3282
Corning® CellSTACK® Zubehör
I.D. 3.2 mm, sterile, female Luer Lock with male luer plug, cap (fill), case of 5
Synonym(e):
Corning cellstack cell culture chambers, tissue culture chambers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 281,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122104
Material:
cap (fill), orange high-density polyethylene cap
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 5
Manufacturer/tradename:
Corning 3282
€ 281,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cap (fill), orange high-density polyethylene cap
sterility
sterile
packaging
case of 5
manufacturer/tradename
Corning 3282
I.D.
3.2 mm
General description
Zum Befüllen, Belüften, Stapeln und Transportieren verfügbar
Features and Benefits
  • Chemically resistant, heat sealable flexible tubing
  • SAL 10-8
  • 1/8” (3.2mm) Hose Barb with a Male Luer Lock Plug
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3281CLS3283CLS3339
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
cap (fill), orange high-density polyethylene cap
material
PVDF membrane, vent cap
material
cap (fill)
material
cap (fill)
manufacturer/tradename
Corning 3282
manufacturer/tradename
Corning 3281
manufacturer/tradename
Corning 3283
manufacturer/tradename
Corning 3339
I.D.
3.2 mm
I.D.
-
I.D.
9.5 mm
I.D.
-
packaging
case of 5
packaging
case of 5
packaging
case of 5
packaging
case of 4
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)