Fortfahren mit
CLS3887
Corning® 96-Well-Halbflächenplatten
flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 25, sterile, lid: no
Synonym(e):
96 multiwell plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.360,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Material:
black polystyrene , flat bottom clear , round wells
Size:
96 wells
€ 1.360,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black polystyrene , flat bottom clear , round wells
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
bag of 25, pkg of 25 inner package
manufacturer/tradename
Corning 3887A
size
96 wells
well D
10.7 mm
well volume
190 μL
well working volume
25-125 μL
color
black
suitability
suitable for tissue
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Die einzigartigen Halbflächenplatten können dazu beitragen, seltene und teure Reagenzien zu sparen, da sie die pro Well benötigte Reagensmenge verringern und dennoch von den meisten standardmäßigen Lesegeräten gelesen werden können.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3884CLS3886CLS3880
description
flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 25, sterile, lid: no
description
flat bottom clear, white polystyrene, (NBS), bag of 25, non-sterile, lid: no
description
flat bottom clear, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid: no
description
flat bottom clear, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
suitability
suitable for tissue
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell culture)
suitability
suitable for (cell cuture)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
black polystyrene , round wells, flat bottom clear
material
clear bottom, flat bottom clear , white polystyrene
material
flat bottom clear , round wells, white polystyrene
material
black polystyrene , black polystyrene plate, clear bottom, flat bottom clear
packaging
bag of 25, pkg of 25 inner package
packaging
bag of 25, pkg of 25 inner package
packaging
bag of 20, pkg of 20 inner package
packaging
bag of 25, pkg of 25 inner package
color
black
color
-
color
white
color
clear
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
NBS (non-binding surface)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
non-treated surface
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)