Fortfahren mit
CLS3884
Corning® 96-Well-Halbflächenplatten
flat bottom clear, white polystyrene, (NBS), bag of 25, non-sterile, lid: no
Synonym(e):
96 multiwell plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.540,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear bottom, flat bottom clear , white polystyrene
Size:
96 wells
€ 1.540,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear bottom, flat bottom clear , white polystyrene
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt, (NBS)
packaging
bag of 25, pkg of 25 inner package
manufacturer/tradename
Corning 3884
size
96 wells
well D
10.7 mm
well volume
190 μL
wells
96 wells , half area
working volume
25-125 μL
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
NBS™ (non-binding surface)
General description
Die einzigartigen Halbflächenplatten können dazu beitragen, seltene und teure Reagenzien zu sparen, da sie die pro Well benötigte Reagensmenge verringern und dennoch von den meisten standardmäßigen Lesegeräten gelesen werden können.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3887CLS3886CLS3881
description
flat bottom clear, white polystyrene, (NBS), bag of 25, non-sterile, lid: no
description
flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 25, sterile, lid: no
description
flat bottom clear, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid: no
description
flat bottom clear, black polystyrene, NBS™ (non-binding surface), bag of 25, non-sterile, lid: no
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for tissue
suitability
suitable for (cell culture)
suitability
suitable for (cell cuture)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
flat bottom clear , white polystyrene , clear bottom
material
flat bottom clear , black polystyrene , round wells
material
flat bottom clear , white polystyrene , round wells
material
flat bottom clear , clear bottom, black polystyrene
well D
10.7 mm
well D
10.7 mm
well D
10.7 mm
well D
10.7 mm
manufacturer/tradename
Corning 3884
manufacturer/tradename
Corning 3887A
manufacturer/tradename
Corning 3886
manufacturer/tradename
Corning 3881
wells
96 wells , half area
wells
-
wells
-
wells
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)